整体化硅胶
基于整体化硅胶的Chromolith® HPLC柱实现超低背压下的快速分离,具备高基质耐受度和延长的色谱柱使用寿命,成为复杂基质样品的高通量、低成本分析的理想产品。Chromolith® HPLC柱由具有2 µm大孔和13 nm介孔的双孔结构的整体化硅胶制成。这一结构使色谱柱具备各种重要优点。
Chromolith® WP柱是一种大孔径(300 Å)整体性硅胶柱,由一根连续的高纯度多孔硅胶棒组成。与传统柱相比,这种柱具备巨大潜力,在更长的使用时间内具有一致的性能。除了各种反相柱外,我们提供的蛋白A亲和柱和环氧树脂柱可以允许客户进行特定修饰。
B型全多孔硅胶颗粒(FPP)(高纯度硅胶)
- Discovery® HPLC柱可实现高效的生物分子和小分子分析:具备极性功能基团和非极性功能基团,独特的保留性、选择性和非渗出性质使其适合液相色谱-质谱应用。
- Ascentis® 键合相具有各种选择性。B型硅胶保证色谱柱惰性、稳定性和可重复性,其高表面积适合高负载容量制备应用。硅胶的高表面积适合高制备负载容量。
- Purospher® STAR HPLC和UHPLC柱适于分离碱性、中性和金属螯合样品,无峰拖尾,出色性能和稳定性可为方法开发带来高灵活性和宽pH稳定性。
- 与其他UHPLC柱相比,1.9 µm全多孔单分散硅胶Titan™ UHPLC柱具备更高性能和更低成本,在各种UHPLC流速和压力条件下都能保持稳定。
- ZIC® HILIC (亲水相互作用液相色谱) HPLC柱带有高密度键合的两性离子官能团,提供各种长度、颗粒尺寸和孔尺寸,具备优异可重复性和稳健性。
- Kromasil® HPLC柱具备良好机械和化学稳定性,高表面积,窄孔径分布,具备更长使用寿命和更高负载容量。(仅在美国销售)
- Sepax® HPLC柱是高度多孔性硅胶色谱柱,主要用于肽和蛋白质分析。
A型全多孔硅胶颗粒(FPP)(传统硅胶)
- Supelcosil® HPLC柱具备各种键合相,颗粒尺寸和色谱柱构造涵盖微孔到制备规格,为极性、非极性和带电分析物提供良好的分离效率。
- LiChrospher® 和Superspher® HPLC柱有多种用途,性能可靠,这一点已经在已经建立的数以千计的HPLC方法中得到证明。
- LiChrosorb® HPLC柱填充不规则硅胶颗粒,涵盖5µm分析规模到大颗粒尺寸生产规模。
- TSKgel® HPLC和 UHPLC柱可用于凝胶过滤、凝胶渗透、离子交换、反相、疏水相互作用、亲水相互作用和亲和色谱。(仅在美国和欧洲销售)
全多孔聚合物颗粒
- apHera™反相和氨基HPLC柱适合2-12的pH范围,可用碱溶液清洗。它们是分析肽、小蛋白、碳水化合物、极性药物和有机酸的理想选择。
- Supelcogel® HPLC柱填充的是聚苯乙烯-二乙烯苯共聚物(PS-DVB),化学性质稳定。两种型号的PS-DVB共聚物(6%和8%交联)可最大限度改善样品的分离过程。
- 汉密尔顿聚合物反相HPLC柱具有极高的惰性,效率高,经久耐用,机械稳定性和热稳定性高。
- TSKgel® HPLC和UHPLC柱可用于分离蛋白质、肽和其他分子。色谱柱含有不同孔径的硅胶和甲基丙烯酸酯颗粒,适合各种分子量的分析物。(仅在美国和欧洲销售)
手性HPLC柱
我们提供品种丰富的手性HPLC柱用于拆分各种手性化合物。
- Astec CYCLOBOND™ 手性柱具备环糊精键合相,实现有机分子的选择性化学分离。
- Astec CHIROBIOTICTM手性柱基于高纯度硅胶键合大环糖肽蛋白填料,可用于LC-MS手性应用。
- Astec Cellulose DMP手性柱含有表面涂布3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯(DMPC)的高纯度球形多孔硅胶:可以在正相、极性有机物和超临界流体色谱(SFC)条件下分离各种手性化合物。
- Astec 铜配体交换手性柱(Astec Copper Ligand Exchange Chiral )有助于拆分羟基酸、氨基酸、双功能外消旋酸盐和其他胺。
- 蛋白基手性柱采用硅胶载体上固定的中性蛋白来实现对映体拆分。
- Astec 多环胺聚合物手性柱(Astec Polycyclic Amine Polymer Chiral )主要用于正相条件下外消旋化合物的分离。
- Kromasil® 手性HPLC柱提供结合优质球形硅胶键合纤维素和直链淀粉手性固定相填料。(仅在美国销售)