Merck
溶剂
我们致力于提供适合您特定应用的溶剂。我们所有的产品经过严格的控制和持续的开发,可满足您的特定需求。可以在以下三个品牌中找到我们各类溶剂产品:用于分析化学的Supelco®产品、用于实验室和生产的Sigma-Aldrich®材料,以及用于生物制药和制药开发与制造的SAFC®产品。我们的产品都经过精心设计,有各种规格和包装材料可选,还提供您所需的支持文档,能满足您的各种应用需求。   
仪器分析用溶剂
我们致力于为客户提供一系列优质溶剂,这些溶剂经过特别设计,可为超高效液相色谱/质谱(UHPLC-MS)、液相色谱/质谱(LC/MS)、高效液相(HPLC)、气相色谱(GC)和紫外(UV)仪器分析带来卓越性能。为此,我们提供两个优质品牌:法规质量控制应用领域用Supelco®溶剂和研究应用领域用Sigma-Aldrich®溶剂。现在LiChrosolv®OmniSolv® (只在美国和加拿大销售)、SupraSolv®和 Uvasol®溶剂都并入了Supelco®品牌产品组合。我们规模庞大的分析试剂产品阵容可以提供可靠、准确和可重复的结果,而无需代价高昂的纯化和重复分析。
LiChrosolv®溶剂是HPLC和LC-MS分析应用的不二之选。这种高效溶剂具有高分辨率、高灵敏度和最佳峰基线分离效果。还具有出色的紫外线透射率、低颗粒数、低酸碱度和低蒸发残留量,保证可重复性分离。经0.2 µm微孔过滤,有等度和梯度两种等级,后者可最大限度减少梯度效应。LiChrosolv® hypergrade超品溶剂离子本底低、离子抑制弱,适用于快速的色谱和LC-MS分析。符合现代LC-MS电离标准,同时保持良好的重复性和电离效率。SupraSolv® 溶剂是气相色谱实验室应用的理想选择,适用于多种检测器系统(ECD、FID和MS)或顶空取样法。Uvasol® 溶剂专为要求溶剂具有最高光谱纯度的应用场合而设计,在红外、紫外和荧光光谱检测中应用广泛。
传统分析、生产和纯化用溶剂
我们致力于根据客户要求定制品种齐全的溶剂产品。EMSURE®分析用溶剂是我们最优良的产品,适合各种传统实验室应用,包括法规和高要求应用。大多数EMSURE® 级溶剂都满足甚至超过ACS的要求,以及药典和ISO法规。EMPARTA®是一种满足美国化学协会(ACS)要求的优质溶剂,可用于各种标准分析应用。此外, EMPLURA®级溶剂是一种经济有效的替代产品,适用于基本应用,如实验室制备工作、生产和清洁。
Prepsolv®溶剂是针对制备型色谱的要求而专门设计的产品,可实现从分析到制备分离的放大。针对RNA/DNA和肽合成,我们提供一系列特殊溶剂,这些溶剂具有最高的纯度并始终具有高干燥度。此外,凭借一系列包装解决方案,包括瓶装和高达1000升的散装容器,我们的溶剂带来了更大的灵活性。
我们的优质解决方案EMSURE®溶剂,专为严格合规的实验室应用而设计。杂质分析更细致,纯度、含水量和蒸发残留值均有提升。符合甚至超过ACS、Reag. Ph.Eur.和ISO的药物质控标准。
用于普通化学、化学合成和生物技术应用的溶剂
我们的ReagentPlus®溶剂具有≥98.5% 的保证纯度,适用于要求更高纯度的应用,例如专业有机合成、制备规模液相色谱或玻璃清洗。ReagentPlus®溶剂提供各种规格的容器。ACS溶剂可用于ACS应用,或用于要求严格质量规格的一般程序。此外,Sigma-Aldrich® 品牌的产品组合提供含水量极低的高纯度无水溶剂,这些特别生产的溶剂适合湿度敏感性有机和生物技术应用。
NMR溶剂
我们提供一系列具有优质化学纯度以及最高同位素富集度的NMR溶剂。为了确保最优质量,我们坚持不懈地核查和改善我们的溶剂纯化和脱水方法。在生产和包装过程中,我们对所有NMR溶剂都进行了严格的质量控制测试。针对更特殊的需求,我们还可提供便捷的定制产品和包装形式。我们的NMR溶剂玻璃瓶、安瓿瓶和带隔垫瓶有各种构造和尺寸。
生物制药和药物制剂及生产产品
在制药业,法规领域在不断发生变化。紧跟最新需求同时又不失市场本身绝非易事。随着仿制药和生物仿制药进入市场的压力不断上升,关注真正重要的问题变得越来越重要:贯穿您的整个产品周期的全程优质合作伙伴。
我们可在您的开发、扩大化和生产的每一环节为您提供全程支持,从流程优化到法规事务支持,都是我们的服务涵盖范围。我们用于生物制药和药物制剂及生产的SAFC®高质量产品线已经过严格的质控程序检验,并根据适用的cGMP指南进行生产。
作为我们Emprove®计划的一部分,我们的原材料还附带了全面的文档,可促进您的制药和生物制药产品的合规性、完整的供应链透明度,并降低相关风险。