Merck
比色法与滴定法检测试剂盒
带色盘比色仪,配有试剂和样品,装在多个黑色瓶中,瓶身正面贴有白色标签。
水质检测对每个人的健康都至关重要。污水、工业用水、地下水和地表水、海水、饮用水或瓶装水、游泳池、锅炉及冷却器等,均应按照法律法规要求进行定期检测。我们提供简便、快捷且可直接读取结果的检测方案,通过色卡、色盘或检测容器,可快速、精确地检测从高浓度到中浓度再到低浓度的各类水样。 无需特殊培训——只需按照图示说明操作即可。尽管操作简单,但这种快速目视检测却具有无与伦比的可靠性。
我们的目视检测试剂及配件可现场快速、精确地测定水质分析的所有主要参数:pH值、铵离子、生化需氧量(BOD)、碳酸盐、总硬度与残余硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐以及溶解氧。我们的试剂盒稳定性极高,在15-25 °C条件下可保存长达三年。 轻松检测水质!借助我们的 MQuant® 比色法和滴定法检测解决方案,确保水质始终在许可范围内或低于阈值。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
相关资源
用于中高浓度测定的色盘比色法
适用于中高浓度的色盘比色法检测
MQuant®中高浓度用色盘比色计测试套件基于透光率原理并结合样品空白校正,因此即使浑浊或微带颜色的水样,也无需进一步预处理即可进行分析。比色计的十级色盘由极其耐用的塑料制成,在潮湿和多水环境的工业场所中,既能确保耐用性,又便于操作。 我们的比色盘比色计产品系列适用于地下水、地表水、饮用水、饮料、工业用水、锅炉水及废水检测。
适用于中等浓度的滴定法和比色法及相关试验
中浓度
样品的滴定法和比色法检测方法及试剂盒
MQuant®中浓度比色法和滴定法检测试剂盒产品系列包含滴定法和比色法两种检测方式。在滴定法检测中,对样品进行滴定直至其颜色发生变化,并计数达到转折点所消耗的滴数,或者从移液管上读取刻度值,从而确定待测参数的浓度。 在比色法检测中,向样品中加入试剂会产生颜色反应。通过将该颜色与比色标准板上的色值进行比对,即可测定浓度。我们的 MQuant® 中浓度比色法和滴定法检测试剂盒主要用于水产养殖、湖沼学、环境检测以及学校教学中的水质分析。
用于极低和中等浓度的比色卡比对试验
色卡比色法测试是通过色标将样品的反应色与空白样品进行对比。该方法可测定低至ppb级别的浓度。MQuant®比色仪较长的光程以及特殊的结构设计,使其能够实现特别高的测量灵敏度。 我们的 MQuant® 色卡比色仪系统适用于极低至中等浓度的检测,广泛应用于饮用水、地下水、纯净水和矿泉水的检测以及水处理生产领域。
用于水质检测的紧凑型实验室
紧凑型水质检测实验室
MQuant® 紧凑型水质检测实验室可让您快速测定静水或流动地表水的所有主要参数,并通过快速简便的检测方法准确评估当前水质。 通过 MQuant® 紧凑型水质检测实验室,可测定 pH 值、铵离子含量、生化需氧量(BOD)、碳酸盐硬度、总硬度、残余硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐以及溶解氧等参数。该实验室将最重要的检测项目整合于一个便携式试剂盒中,并为每个参数提供经济实惠的补充装。