跳转至内容
植物培养基
用于植物细胞、组织和器官培养的培养基。
在实验室中培养植物组织可能包括种子、分生组织、愈伤组织和芽的培养,这需要专门的植物培养基。村重-斯库格培养基(也称为MS培养基、MSO或MS0)和甘博格B5培养基植物培养中使用最广泛的两种培养基配方。 这些培养基含有植物细胞、组织和器官在体外生长和增殖所需的所有微量和大量营养素、维生素、有机补充剂以及植物生长调节剂对于需要更个性化配方的应用,我们提供种类齐全的基础盐混合物、维生素溶液和补充剂。  
Products
村重和斯库格培养基(MS培养基)
目前,用于科研和生物技术的植物组织培养,很大程度上仍依赖于村重和斯库格在50多年前描述的培养基。以他们名字命名的村重-斯库格培养基(即MS培养基)是应用最广泛的植物培养基,可提供基础盐混合物或含有机物的培养基。 
无论采用何种形式,MS培养基均由微量和大量营养素组成,此外还包含糖类、维生素及生长调节剂等营养成分。可以通过定制组合不同的MS培养基成分,为每种植物细胞或组织类型配制出合适的培养基配方。
甘博格B5培养基
Gamborg B5培养基是一种针对体外植物细胞、组织和器官培养而优化的培养基。它含有无机盐、维生素和碳水化合物的混合物。我们提供有机物含量极低的Gamborg B5培养基、Gamborg维生素混合物以及Gamborg B5基础盐混合物。
Phytamax™ 兰花培养基
Phytamax™ 兰花增殖培养基和 Phytamax™ 兰花维持培养基用于兰花茎段的培养、增殖和移栽。Phytamax™ 兰花培养基有含活性炭、不含活性炭以及同时含有活性炭和香蕉粉的多种配方可供选择。