Merck
主页产品化学与生物化学生物化学洗涤剂 - 阴离子、阳离子、聚合离子、消泡剂
洗涤剂 - 阴离子、阳离子、聚合离子、消泡剂
清洁剂是一种表面活性剂或化合物,可通过溶解疏水分子来降低两种液体或液体与固体之间的表面张力。这些水溶性表面活性剂由疏水部分(通常是长烷基链)和亲水或增强水溶性的官能团组成。去垢剂常用于生物化学、细胞生物学和分子生物学中的细胞裂解、膜蛋白和脂质纯化、蛋白质结晶以及减少印迹实验中的背景染色。   
我们提供各种生物洗涤剂和表面活性剂,以满足您的研究和生产需求,包括符合 OECD 301F 标准的可生物降解替代品,如 TERGITOL™ 15-SECOSURF™ 表面活性剂。我们的洗涤剂产品包括: 阴离子洗涤剂、 阳离子洗涤剂、 齐聚物洗涤剂、 非离子洗涤剂和 消泡剂。我们的产品组合化学性质稳定,既有一般实验室使用的试剂级产品,也有满足最苛刻应用要求的高纯度产品。批量和定制订购选项可提供从台式到大规模生产的相同产品,并通过了 ISO 90001:2008 认证。
在此查找我们的 德美龙® C16 和 德美龙® 13-S9 洗涤剂专门针对制药和生物制药生产的需求而定制。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
离子型洗涤剂
离子型洗涤剂含有阴离子或阳离子头部基团,并带有净电荷。它们的疏水尾部要么是直的碳氢链(如十二烷基硫酸钠 (SDS) 和十六烷基三甲基溴化铵 (CTAB)),要么是刚性甾体基团(如胆汁酸盐)。离子型去污剂在膜蛋白增溶方面非常有效,但几乎总是会在一定程度上变性。胆汁酸盐是一种阴离子洗涤剂,其骨架由硬质类固醇基团组成,例如胆酸钠盐和脱氧胆酸钠盐。由于其平面结构,这些分子有一个极性面和非极性面。
非离子洗涤剂
非离子洗涤剂。非离子洗涤剂含有不带电荷的亲水性头部基团,该基团由聚氧乙烯分子(如 BRIJ® 和 Triton™ 洗涤剂)或糖苷基团(如辛基葡萄糖苷和十二烷基麦芽糖苷)组成。由于非离子去垢剂能破坏脂质-脂质和脂质-蛋白质之间的相互作用,但不能破坏蛋白质-蛋白质之间的相互作用,因此被认为是非变性的。因此,这些温和的去污剂以其生物活性形式广泛用于膜蛋白分离。
Zwitterionic Detergents
越橘洗涤剂同时具有离子型和非离子型的特点。与非离子洗涤剂一样,齐聚物不带净电荷,缺乏导电性和电泳流动性,也不与离子交换树脂结合。因此,在离子交换色谱、电泳和等电聚焦中,它们通常是非离子去污剂的有效替代品。不过,与离子型洗涤剂一样,它们也能有效地破坏蛋白质与蛋白质之间的相互作用。类固醇型齐聚物(如 CHAPS)的变性程度低于线性链齐聚物去垢剂(如十二烷基二甲基氧化二胺)。
迈出下一步,与我们的专家联系,为您的实验室找到合适的生化产品。
相关资源
1/2