Merck
侧向层析滤膜
侧向层析检测试纸条的截面图
Hi-Flow™ Plus侧向层析膜是体外诊断检测试剂与试剂盒的理想选择,提供出色的结果一致性和检测性能。针对侧向层析检测专门优化,Hi-Flow™ Plus膜按照最严格的层析膜标准制造,超过市面上其他品牌,提供无与伦比的表面质量。特别设计的Hi-Flow™ Plus膜提供一致性结果、可信的批间性能、固定的检测时间、以及非特异性背景信号极低的明晰捕获/检测线。Hi-Flow™ Plus膜适用于各种侧向层析检测类型,并提供多种速度和规格的便利选择。
为侧向层析检测选择合适的原材料
侧向层析膜是侧向层析试纸条唯一最重要的材料。膜的理化性质影响毛细流动性。毛细流动性转而影响试剂沉积、检测灵敏度、检测特异性和检测线一致性。膜的其他物理性质影响与试纸条的装配。如需了解更多信息,可阅读我们的开发指南快速侧向层析试纸条——产品开发的考虑因素,深入解读侧向层析试纸条设计的关键要素,尤其是材料的选用及其与试剂的组装和生产工艺。了解这些设计原则有助于把握侧向层析检测的快速开发框架。
Hi-Flow™ Plus膜的速度
样本在膜条上的爬速与膜的毛细流速有关。此外,膜的速度对检测灵敏度有直接影响。了解这些要求有助于按照应用选择适合的膜。例如,当速度至关重要、样本丰裕而灵敏度无关紧要时,可选用快速的Hi-Flow™ Plus 75膜。当速度不太重要、样本有限或要求高灵敏度时,则可选用慢速的Hi-Flow™ Plus 180膜。
Hi-Flow™ Plus膜的速度
产品
按相关性排序
显示 1-20 来自 73
1/4
1/4
显示 1-20 来自 73
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
1/4
1/4
Hi-Flow™ Plus层析膜的规格
侧向层析检测用Hi-Flow™ Plus膜的规格
Hi-Flow™ Plus膜有多种规格可供选择,从开发评估用的片状和小卷的膜样品,到生产用的可切成需要宽度的母卷。另提供适合不同检测要求的各种背衬选择。此外还提供免去人工组装的预组装膜卡,为厂商开发或生产快速诊断试剂盒与试剂提供高效、便捷的选择。
Hi-Flow™ Plus多合一膜片样品包
方便的样品包提供Hi-Flow™ Plus膜系列的多种膜片。适用于在侧向层析检测开发项目的早期选择并评估层析用膜。
Hi-Flow™ Plus膜片样品包
Hi-Flow™ Plus膜片样品包
样品包含有5张Hi-Flow™ Plus膜片。适用于侧向层析检测开发的早期阶段。
侧向层析检测用的Hi-Flow™ Plus小卷样品膜
Hi-Flow™ Plus小卷样品膜
Hi-Flow™ Plus层析膜的小卷样品膜。这种卷膜适用于在侧向层析检测开发后期使用,即完成检测设计后准备开始放大试验和工艺优化的时候。
侧向层析检测生产用的Hi-Flow™ Plus母卷膜
生产用Hi-Flow™ Plus母卷层析膜
用于大批量生产的Hi-Flow™ Plus层析膜以母卷(master roll)形式提供。每个母卷宽30 cm,长100 m。为方便使用,配送前母卷可切割成多个即用型的小卷。
Hi-Flow™ Plus母卷膜提供标准规格,也可根据客户的设计要求提供定制宽度的小卷膜。请联系您当地的客户经理或我们的客服团队获取货号。
侧向层析检测用的Hi-Flow™ Plus膜卡
Hi-Flow™ Plus侧向层析膜卡
Hi-Flow™ Plus侧向层析膜卡提供方便装配的子部件,无需花费额外的时间和资源来进行组装,可简化制造设计过程和生产。这些膜卡与我们高质量的Hi-Flow™ Plus膜以高度精确的方式进行组装,提供性能一致的检测结果。
Hi-Flow™ Plus膜卡尺寸
Hi-Flow™ Plus膜卡标准尺寸
注:另可定制膜卡尺寸。
侧向层析检测用的SureWick®垫材料
SureWick®层析垫材料主要用作侧向层析的样品垫、吸收垫和结合垫。100%纯纤维素纤维样品垫和吸收垫不含干扰检测性能的粘合剂或胶水。玻璃纤维结合垫具有较低的析出性和良好的一致性。
以上产品具有各种尺寸和形式(片状、条状和卷状),可满足您的独特应用需求。我们库存中备有常用尺寸产品,还可根据您的装置和生产要求定制产品。
Hi-Flow™ Plus膜和SureWick®结合垫、样品垫和吸收垫为您的侧向层析检测提供完整的解决方案。
侧向层析检测开发服务
在您需要的时候,为您的IVD检测开发提供快速、专业的支持。了解我们的检测开发服务,为您在任何阶段的LFA开发或优化提供快速的专家指导和全球实验室支持。
我们新的检测开发服务有:
  • 专用的、设备齐全的先进实验室
  • 分布在全球的实验室和人员,以实现快速的区域反应
  • 为支持LFA发展的任何部分而专门培训的人员
  • 具有广泛、全面的检测优化知识
  • 在开发和制造今天用于IVDs的许多原材料和关键部件方面具有悠久的历史
了解更多
相关产品文献