Merck
干燥染料和认证染色剂
在血液学、细胞学、组织学和细菌学的显微分析中,常使用干粉染料制备染色液。在研究和临床染色应用中,为保证细胞和组织染色所用的染料和染色剂尽可能可靠,此类产品必须在严苛的GMP控制条件下生产,并需通过质量控制机构进一步认证。  
我们提供大量经过生物和医疗性能标准独立检验,获得生物染色委员会(BSC)和CE标准IVD认证的细胞和组织诊断染料和染色剂。BSC的独立检验满足严苛的化学和性能标准,是染料质量的试金石。
我们依靠自身多年经验和内部病理学家支持,为组织诊断学产品提供了强大的技术支持。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Certistain® 染料
Certistain®染料具有可靠的染色质量、一致的高染料含量和批次间稳定性以及标准的化学和物理性质,可满足各种严苛要求。每批原料都按照严格的规范进行化学分析和相应应用功能性能检测,保证了高水平的染料含量和染色质量。而且所有的Certistain®染料都依据美国生物染料委员会标准开发,是符合CE标准的IVD产品。
Midas® III增强型自动染色仪
Midas® III增强型自动染色仪可搭配HARLECO®染色剂使用,可灵活应用于您现有的各种染色方案。此染色仪可实现轻松的血液学和细菌学常规染色。此款产品完全可编程,您可沿用现有的染色技术,保证外周血和骨髓涂片以及细菌涂片的结果一致性。系统采用玻片浸染技术,保证每个样本均一染色,并可节省高达50%的染液用量。这种染色仪将会成为您实验室的新基石。
主要特点:
  • 占地面积小,维护工作轻松
  • 几分钟内即可完成30张载玻片或盖玻片的均一染色
  • 中等通量,每天可染色1000张玻片
  • 启动时自动进行电子自检
  • 多功能染色仪,配有9个用户自定义程序,各含29个处理步骤
  • 可用于血液和骨髓涂片的瑞氏(Wright)、吉姆萨(Giemsa)、瑞氏-吉姆萨、佩彭海姆(Pappenheim)、Hemacolor®和Leishman染色
  • 适用于革兰氏、金永(Kinyoun)和AFB染色
手动玻片染色系统
Harleco®手动染色架可为组织学、细胞学和血液学的手动染色程序带来更多便利。无需再清洁脏污的玻片染色缸。染色架包括10个染色位,各自配有一次性容器和盖子,保护未用的染色剂和溶液。手动染色架可空前快捷地转换为其他染色程序。染色架下方安装耐溶剂的防滴托盘,避免染色剂弄脏台面。每个手动染色架配有可容纳30张玻片的玻片托架。