离心过滤器
过滤装置可用于浓缩制剂之中的少量到较大体积的生物和环境样品,方便下游处理和分析。选择过滤器时,应考虑多项性质:
- MWCO或 NMWL:滤膜的截留分子量(MWCO)或标称分子量限值(NMWL)通常应为目标截留蛋白大小的三分之一至二分之一。
- 滤膜材料:再生纤维素膜具有可浸出物含量低和蛋白吸附性低的特点,对蛋白质和生物学样品回收率高。亲水性PVDF滤膜的蛋白质吸附率极低,可用于过滤蛋白质溶液。亲水性PTFE滤膜强度高,常用于澄清水溶液。聚醚砜(PES)滤膜流速高,过滤更快。醋酸纤维素滤膜具有疏水性,可能需要使用水样预先润湿。尼龙滤膜蛋白吸附能力偏高,但其耐化学腐蚀性较高,溶出物也较少。
- 工作体积:离心过滤装置都限定了起始体积,通常可容纳0.5 mL至70 mL样品。加压过滤装置可容纳50mL至>400ml较大样品体积范围。
- 终体积:许多过滤装置都采用死角止动技术防止样品干涸。装置的终体积可用于测定浓缩系数。
Products
再生纤维素滤膜离心过滤器
用于<0.5 mL样品体积的Microcon®离心过滤器
Microcon®离心过滤器结合我们低吸附率Ultracel® 再生纤维素滤膜,可用于浓缩和脱盐小体积(≤0.5 mL)的蛋白质和核酸溶液。反向离心技术通常具有95%以上的回收率,让您以极小的样品体积实现最高效的回收。
用于< 0.5 mL15 mL样品体积的Microcon®离心过滤器
Amicon® Ultra离心式过滤器可快速浓缩、脱盐、透析和洗滤0.5mL至15mL样品,稀释样品也可借助此超滤技术实现高回收率。此类过滤装置通过Ultracel® 再生纤维素(RC)滤膜实现低蛋白吸附和高回收率,并采用死角止动技术防止样品干涸。过滤器提供3 kDa、10 kDa、30 kDa、50 kDa和100 kDa标称分子量限值(NMWL)选择。可选购IVD级别的装置。
- Amicon® Ultra-0.5: <500 µL样品体积
- Amicon® Ultra-2: <2 µL的样品
- Amicon® Ultra-4: <4 µL的样品
- Amicon® Ultra-15: <15 µL的样品
用于15 mL-70 mL样品体积的Centricon®离心过滤器
Centricon® Plus-70离心式滤器是一种设计用于快速处理15至70 mL生物水溶液的装置,具有90%以上的回收率。Centricon®过滤器只需25分钟即可将大多数70mL溶液浓缩至350μL。常用于浓缩色谱柱洗脱液、单克隆抗体以及细胞培养上清液的蛋白和病毒。
亲水性PVDF滤膜离心过滤器
带有亲水性Durapore®PVDF滤膜的Ultrafree®离心过滤器
Ultrafree®离心过滤器可用于从含水样品中除去颗粒物和沉淀物。利用这些快速过滤装置,可实现高可重复性的样品回收。我们带有微孔Durapore®PVDF滤膜的Ultrafree®离心过滤器提供无菌和非无菌选择、0.1 µm、0.22 µm、0.45 µm、0.65 µm和5 µm孔径选择以及0.5 mL和2 mL工作样品的体积选择。
亲水性PTFE滤膜离心过滤器
带有亲水性PTFE滤膜的Ultrafree®离心过滤器
带有亲水性PTFE滤膜的Ultrafree® 离心过滤器可用于从含水和溶剂型样品中除去颗粒物和沉淀物。我们带有亲水性微孔PVDF滤膜的Ultrafree®离心过滤器有无菌、0.22 µm和0.45 µm孔径以及0.4 mL和2 mL工作样品体积可供选择。
聚醚砜(PES)滤膜离心过滤器
带Biomax® PES滤膜的Microcon®离心过滤器
Microcon®离心过滤器结合我们低吸附率Biomax® PES滤膜,可用于浓缩和脱盐小体积(≤0.5 mL)的蛋白质和核酸溶液。反向离心技术通常具有95%以上的回收率,让您以极小的样品体积实现最高效的回收。
Vivaspin® 离心浓缩器
Vivaspin® 离心浓缩器的垂直滤膜具有高流速和高回收率的特点。死角止动技术防止样品干涸,而且无需进一步的重新离心即可直接回收浓缩液。浓缩管具有2 kDa - 0.2 μm 的广泛MWCO范围。聚醚砜高通量滤膜的截留物回收率>90%。
- Vivaspin® 500: 100 µL-500 µL样品体积
- Vivaspin® 2: 0.4 mL-2 mL样品
- Vivaspin® 4: 2 mL-15 mL样品
- Vivaspin® 6: 2 mL-6 mL样品
- Vivapsin® 20: 5 mL-20 mL样品
Corning® Spin-X® 浓缩器
Corning® Spin-X® 超滤离心浓缩器提供了一种简单的一步蛋白质及其他生物分子浓缩或脱盐程序,回收率在90%以上。集成死角止动设计,避免过度离心时可能出现样品干涸现象。提供5种截留分子量的低蛋白结合的聚醚砜(PES)膜:5,000、10,000、30,000、50,000和100,000 Da。
Centrisart® I离心式超滤装置
Centrisart® I离心式超滤装置用于超滤少量(≤2.5 mL)高粘性或含有颗粒的液体(如血清或血液样品)。独特的设计下超滤方向与离心力相反,即使处理含颗粒的溶液或细胞裂解样品也可最大限度避免膜污染。
醋酸纤维素滤膜离心过滤器
带醋酸纤维素滤膜的Corning® Costar® Spin-X® 离心管过滤器
这种离心管过滤器/离心过滤管配有醋酸纤维素滤膜,有0.22或0.45μm膜孔径可供选择。过滤装置的容量为500 μL。
- 醋酸纤维素膜提供快速的流速和低蛋白质结合
- 可通过离心去除液体中的细菌、颗粒或细胞,制备HPLC样品,以及去除琼脂糖或丙烯酰胺凝胶中的DNA。
- 可配置任何RCF达16,000 × g的标准微量离心机定角转头
尼龙滤膜离心过滤器
带尼龙滤膜的Corning® Costar® Spin-X® 离心管过滤器
这种聚丙烯离心管过滤器/离心过滤管配有尼龙滤膜,有0.22或0.45μm膜孔径可供选择。过滤装置的容量为500 μL。
- 尼龙膜天然亲水,不含表面活性剂,可提供最低的溶出度
- 可用于去除液体中的细菌、颗粒或细胞,制备HPLC样品,以及去除琼脂糖或丙烯酰胺凝胶中的DNA。
- 可配置任何RCF达16,000 × g的标准微量离心机定角转头
拭子回收离心装置
Isohelix Spin+Collect™装置
Isohelix Spin+Collect™装置可增加拭子和其他材料的样品产量。装置紧箍住拭子或其他材料,为第一步的样品洗脱或裂解提供最大表面积。接着安上1.5mL微量离心管作为盖子并倒转离心,释放出基质捕获的所有样品。