滤纸
滤纸广泛应用于定量和定性分析中,必须根据其物理特性,与具体应用场景紧密匹配。目前市面上有多种规格、材质、类型和等级的滤纸,可满足各类应用需求。 Whatman®滤纸仅选用最高品质的原材料,以确保高重复性和高均匀性。Whatman®纤维素滤纸采用优质棉质基材制成,并经过特殊处理,使其α-纤维素含量达到>98%。Whatman®滤纸产品种类丰富,可满足众多实验室应用需求。此外,还提供预褶(折叠)滤纸,使用更便捷。
Products
Whatman® 定性滤纸
定性滤纸是大多数用户所认为的通用滤纸,专为分析分离和定性分析技术而设计,用于测定和鉴定颗粒、污染物或材料成分。定性滤纸根据厚度、克重和颗粒截留能力等各项性能,按不同等级进行分类。 最常见的定性滤纸等级包括1-6、595、597、598和602,这些等级的滤纸在多个行业中均有应用。
Whatman® 定量滤纸
定量滤纸专为样品制备和重量分析设计,通常根据过滤过程所需的表面强度和灰分含量进行选择。定量滤纸经过酸处理以降低灰分,通常可降至低于0.01%。这种低灰分含量对定量分析非常有用。过滤或样品收集后,滤纸可点燃并烧尽,仅留下极少残留物,从而避免对后续测量产生干扰。
- 无灰滤纸:40 至 44 号规格的标称灰分含量为 0.007%,589 号规格的典型灰分含量为 0.01%;纯度极高的滤纸,适用于各种关键的分析过滤程序。
- 硬化低灰分滤纸:标称灰分含量为0.015%;经强酸处理以去除痕量金属,并具有高湿强度和耐化学性;特别适用于布赫纳过滤,其坚韧光滑的表面便于回收沉淀物。
- 硬化无灰滤纸:标称灰分含量为 0.005%;经酸硬化处理,具有高湿强度和耐化学性,且灰分含量极低;坚韧的表面使这些滤纸适用于各种关键的过滤程序。
Cytiva™ 印迹和色谱纸
Whatman® 3MM Chr 滤纸是全球应用最广泛的印迹纸。这种中等厚度(0.34 毫米)的滤纸广泛应用于电泳中,用于提取测序凝胶,并受到从事 Southern、Northern 和 Western 转印的研究人员的信赖。3MM Chr 滤纸现已提供最常用的规格。 GB005 是一种厚度达 1.5 毫米、吸水性极强的滤纸,推荐用于需要减少滤纸层数但仍需确保高吸附容量的应用,包括蛋白质的半干式印迹。 GB003 是一款通用型印迹纸(0.8 毫米),采用纯天然原料制成,吸水性高,用作膜的凝胶支撑。这种厚纸推荐用于菌落或斑块提取物的裂解/变性处理以及 Western 印迹。
- 纯纤维素完全由最高品质的棉短绒制成,不含任何添加剂。确保在转印过程中不会发生污染。
- 专为色谱和印迹技术制造并经过专门测试。这确保了毛细作用的导湿能力和均匀性,这对在印迹过程中获得清晰均匀的转印至关重要。
- Whatman® 3MM Chr 被视为印迹操作的行业标准。
- 提供多种便捷尺寸,每张滤纸均精确裁切至最常用的凝胶和转膜尺寸。可“开箱即用”,并消除了滤纸之间的尺寸差异。