滤膜
滤膜特性
- 化学相容性:为避免造成结构失效,滤膜材料必须与待过滤液体和溶质的化学性质相容。
- 可湿润性:亲水膜很容易用水润湿,因此是过滤水溶液的首选。而疏水膜建议用于过滤气体、低表面张力溶剂及通气,可采用各种有机溶剂(例如甲醇)润湿,从而使水性液体和有机溶剂通过。
- 孔径:孔径指孔最大直径,与滤膜可滤出特定大小颗粒物的能力有关。
- 0.1 µm:去除支原体
- o 0.20至0.22 µm:过滤灭菌以及超净过滤水溶液和有机溶剂(例如HPLC)
- 0.45 µm:澄清水溶液和有机溶剂
- 0.8 µm:去除粗颗粒物和细菌
- 100 µm:去除沙粒、活性炭、树脂珠
- 直径:滤膜直径、尺寸和形状基于过滤设备选择。圆片式过滤器、针头式过滤器、萃取器和瓶顶过滤装置具有专用的滤膜直径。
- 流速:流速指通过滤膜所需的时间,是判定过滤快慢的关键指标。滤膜材料、厚度、孔隙率和孔结构都可能导致流速差异。
- 光学性质:视觉分析滞留物时,滤膜光学特性必须与成像方法兼容,以便在提供一致的背景的同时减少噪音。
- 颜色:通过选择特定颜色的滤膜,可提供适当的对比度,以便轻松可靠地鉴别和定量。黑色滤膜便于区分浅色颗粒和微生物。白色滤膜可区分蓝色、红色和深色微生物和颗粒。绿色滤膜可提供观察黑色、白色和无色颗粒的背景。
- 粘合剂:粘合剂常用于非织造纤维基材料,可为最终产品提供塑形和强度。
- 有机粘合剂为高压过滤提供了更高的润湿强度和更低的纤维脱离率。
- 无机粘合剂具有比有机粘合剂相比更高的热稳定性和化学稳定性,以及对微生物降解惰性。
- 醋酸纤维素膜非常适合生物学和临床分析、无菌检验和闪烁测定。这种膜具有超低的蛋白吸附亲和力,建议用于低蛋白吸附应用。醋酸纤维素膜具有强耐溶剂和耐高温性能(最高180º),适用于水性细胞培养物和乙醇培养基过滤。
- 硝酸纤维素膜推荐用于一般过滤应用(包括缓冲液过滤),溶出物含量低且孔径分布区间窄。尽管人们普遍认为硝酸纤维素较脆且热不稳定,但这种材质的滤膜却可提供更高的强度和柔韧性以及高达121°C的热稳定性,高压灭菌时不会出现收缩或完整性损失。硝酸纤维素滤膜具有高蛋白吸附率,过滤生物样品时可能导致样品损失。
- 混合纤维素酯(MCE)滤膜由醋酸纤维素和硝酸纤维素组成,具有生物惰性、低吸附率、热稳定性和高负载容量,非常适合各种过滤应用,包括水溶液澄清、颗粒物计数、HPLC样品过滤和微生物分析。对于需要手动颗粒或菌落计数的应用,网格化表面和颜色对比有助于检检出颗粒,最大限度减少眼睛疲劳。
- 聚醚砜(PES)膜因热稳定性、耐用性以及酸碱溶液耐受性而闻名。Millipore Express® PLUS亲水性聚醚砜(PES)膜通常用于替代纤维素膜,兼具高流速、高过滤容量和低蛋白吸附率,同时又能保持细菌截留能力。
- 聚四氟乙烯(PTFE)膜具有高强度和广泛的化学相容性,常用于澄清水溶液、有机溶剂、腐蚀性和腐蚀性液体。亲水性PTFE膜常用于过滤水溶液,而疏水性PTFE膜常用于过滤有机溶剂和气体以及颗粒物监测。
- 尼龙和聚酰胺膜具有广泛的相容性、强度、柔性和亲水性,且溶出物少,常用于HPLC和其他分析方法中的水溶液和有机溶液过滤。它们具有较高的蛋白和小分子吸附率,不建议用于生物样品。
- PVDF膜用于各种生物医学研究应用。Durapore®滤膜有亲水性和疏水性两种形式,兼具高流速、高通量、低溶出物及广泛的化学相容性。亲水性Durapore®滤膜的蛋白质吸附率极低,可用于过滤蛋白质溶液。而疏水性Durapore®膜则具有高蛋白吸附率。
- 再生纤维素膜具有亲水性,在水中自发润湿,且具有很强的耐化学性,可过滤水溶液和有机溶液。这种膜常用于过滤HPLC溶剂和溶液。再生纤维素滤膜可灭菌处理,蛋白质吸附率和萃取率低,溶出物含量低,可与生物样品一起使用。
- 聚碳酸酯滤膜由光滑的玻璃状聚碳酸酯膜制成,建议用于所有需要在膜表面观察样品的分析应用,如光学或电子显微镜观测应用。其采用独特的膜制造工艺(径迹蚀刻),可确保精确一致的孔径,可严格按照尺寸精确分离样品。这种滤膜常用于微量元素和微粒物分析、重量分析、水分析和常规过滤。
- 聚丙烯膜和滤网兼具溶剂相容性和热稳定性。这种滤膜/滤网非常适合常规溶液澄清和预滤应用,包括减少生物负荷的应用。Millipore® 聚丙烯滤膜和滤膜具有较高的颗粒物截留能力和污物吸附能力,同时压降低。这类滤膜/滤网专为有机溶剂而设计,在酒精润湿后也可用于过滤水溶液的。
- 聚偏二氯乙烯(PVC)滤膜是重量分析的首选,可用于定量二氧化硅、炭黑或石英空气颗粒物。Millipore® PVC滤膜由优质PVC制成,可用于ASTM、NIOSH和OSHA空气监测方法。
- 氧化铝滤膜无毒,可与大多数溶剂和水溶液兼容。其具有精确、不变形的蜂窝状孔结构,消除了滤孔之间的横向串扰,确保了精确的滤膜截流成分和窄孔径分布区间。这种滤膜具有较低的蛋白质吸附能力且自发荧光极低,润湿状态下几乎透明,并可支持细胞生长。Whatman™ Anodisc™滤膜配有粘合聚丙烯支架,便于轻松操作
- 玻璃纤维滤膜由硼硅酸盐玻璃纤维制成,常用于大颗粒或粘性溶液预滤的深度过滤器。添加粘合剂可提高过滤重污染溶液时的润湿强度,但由于加热会造成质量损失,导致滤膜不适于重量分析或热气过滤。不含粘合剂树脂的玻璃纤维滤网可加热到500°C而不造成质量损失。
- 石英纤维滤膜由纯石英纤维制成,可防止表面滤膜与酸性气体发生反应。由于具有惰性,石英纤维滤网非常适合测量重金属浓度和小颗粒物含量。石英纤维滤膜还具有良好的重量和形状稳定性,常用于空气采样和痕量元素分析。
- 银滤膜非常适合腐蚀性流体和/或高温的应用,是美国国家职业安全与健康研究所(NIOSH)标准针对晶体和非晶态二氧化硅、硫化铅、碳化硼和温石棉指定滤膜。
滤膜类型
- 氧化铝滤膜无毒,可与大多数溶剂和水溶液兼容。其具有精确、不变形的蜂窝状孔结构,消除了滤孔之间的横向串扰,确保了精确的滤膜截流成分和窄孔径分布区间。这种滤膜具有较低的蛋白质吸附能力且自发荧光极低,润湿状态下几乎透明,并可支持细胞生长。Whatman™ Anodisc™滤膜配有粘合聚丙烯支架,便于轻松操作。**
- 醋酸纤维素膜非常适合生物学和临床分析、无菌检验和闪烁测定。这种膜具有超低的蛋白吸附亲和力,建议用于低蛋白吸附应用。醋酸纤维素膜具有强耐溶剂和耐高温性能(最高180º),适用于水性细胞培养物和乙醇培养基过滤。
- 硝酸纤维素膜推荐用于一般过滤应用(包括缓冲液过滤),溶出物含量低且孔径分布区间窄。尽管人们普遍认为硝酸纤维素较脆且热不稳定,但这种材质的滤膜却可提供更高的强度和柔韧性以及高达121°C的热稳定性,高压灭菌时不会出现收缩或完整性损失。硝酸纤维素滤膜具有高蛋白吸附率,过滤生物样品时可能导致样品损失。
- 玻璃纤维滤膜由硼硅酸盐玻璃纤维制成,常用于大颗粒或粘性溶液预滤的深度过滤器。添加粘合剂可提高过滤重污染溶液时的润湿强度,但由于加热会造成质量损失,导致滤膜不适于重量分析或热气过滤。不含粘合剂树脂的玻璃纤维滤网可加热到500°C而不造成质量损失。**
- 混合纤维素酯(MCE)滤膜由醋酸纤维素和硝酸纤维素组成,具有生物惰性、低吸附率、热稳定性和高负载容量,非常适合各种过滤应用,包括水溶液澄清、颗粒物计数、HPLC样品过滤和微生物分析。对于需要手动颗粒或菌落计数的应用,网格化表面和颜色对比有助于检检出颗粒,最大限度减少眼睛疲劳。
- 尼龙和聚酰胺滤膜具有广泛的相容性、强度、柔性和亲水性,且溶出物少,常用于HPLC和其他分析方法中的水溶液和有机溶液过滤。它们具有较高的蛋白和小分子吸附率,不建议用于生物样品。
- 聚碳酸酯滤膜由光滑的玻璃状聚碳酸酯膜制成,建议用于所有需要在膜表面观察样品的分析应用,如光学或电子显微镜观测应用。其采用独特的膜制造工艺(径迹蚀刻),可确保精确一致的孔径,可严格按照尺寸精确分离样品。这种滤膜常用于微量元素和微粒物分析、重量分析、水分析和常规过滤。**
- 聚醚砜(PES)滤膜因热稳定性、耐用性以及酸碱溶液耐受性而闻名。Millipore Express® PLUS亲水性聚醚砜(PES)膜通常用于替代纤维素膜,兼具高流速、高过滤容量和低蛋白吸附率,同时又能保持细菌截留能力。
- 聚丙烯膜和滤网兼具溶剂相容性和热稳定性。这种滤膜/滤网非常适合常规溶液澄清和预滤应用,包括减少生物负荷的应用。Millipore® 聚丙烯滤膜和滤膜具有较高的颗粒物截留能力和污物吸附能力,同时压降低。这类滤膜/滤网专为有机溶剂而设计,在酒精润湿后也可用于过滤水溶液的。**
- 聚四氟乙烯(PTFE)膜具有高强度和广泛的化学相容性,常用于澄清水溶液、有机溶剂、腐蚀性和腐蚀性液体。亲水性PTFE膜常用于过滤水溶液,而疏水性PTFE膜常用于过滤有机溶剂和气体以及颗粒物监测。
- 聚偏二氯乙烯(PVC)滤膜是重量分析的首选,可用于定量二氧化硅、炭黑或石英空气颗粒物。Millipore® PVC滤膜由优质PVC制成,可用于ASTM、NIOSH和OSHA空气监测方法。**
- PVDF滤膜用于各种生物医学研究应用。Durapore®滤膜有亲水性和疏水性两种形式,兼具高流速、高通量、低溶出物及广泛的化学相容性。亲水性Durapore®滤膜的蛋白质吸附率极低,可用于过滤蛋白质溶液。相反,疏水性Durapore®膜具有高蛋白吸附率。
- 石英纤维滤膜由纯石英纤维制成,可防止表面滤膜与酸性气体发生反应。由于具有惰性,石英纤维滤网非常适合测量重金属浓度和小颗粒物含量。石英纤维滤膜还具有良好的重量和形状稳定性,常用于空气采样和痕量元素分析。**
- 再生纤维素膜具有亲水性,在水中自发润湿,且具有很强的耐化学性,可过滤水溶液和有机溶液。这种膜常用于过滤HPLC溶剂和溶液。再生纤维素滤膜可灭菌处理,蛋白质吸附率和萃取率低,溶出物含量低,可与生物样品一起使用。
- 银滤膜非常适合腐蚀性流体和/或高温的应用,是美国国家职业安全与健康研究所(NIOSH)标准针对晶体和非晶态二氧化硅、硫化铅、碳化硼和温石棉指定滤膜。
相关产品资源
- Catalog: Filters and Supporting Hardware
Our exhaustive portfolio of fundamental filters and supporting hardware has helped generations of scientists reach new milestones.
相关视频