Merck
歧管
瓶装胰蛋白酶大豆琼脂
歧管是一种 实验室设备 ,用于将气体或液体分配到实验室设备的各个组件。常见的实验室歧管有真空或气体分配歧管,能够在多个设备之间迅速共享真空状态或气源。真空歧管可用于将多个过滤漏斗连接到单个真空泵上,以便将它们全部迅速排空。另一种常见的实验室歧管是液体分配歧管,可以同时将液体分配到多个容器中。实验室歧管通常由耐腐蚀和耐化学侵蚀的材料制成,例如不锈钢或化学惰性塑料,以确保在实验室环境中长期使用、易于清洁和高度安全。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
EZ-Fit® 过滤歧管
EZ-Fit® 过滤歧管由不锈钢制成,可高压灭菌,适用于生物负载测试、 食品和饮料工业卫生、工业质量控制、制药和水监测等应用。
真空过滤歧管
真空过滤歧管用于实验室真空条件下的样品过滤。这些歧管由一系列端口或真空阀和一个中央真空源组成。真空阀与独立的过滤装置相连,每个过滤装置由一个过滤烧瓶、一个真空过滤器和一个过滤漏斗或滤膜组成。中央真空源产生负压,将样品抽吸通过滤器,从而将杂质颗粒截留在滤器中。真空过滤歧管常用于化学、生物和其他科学领域中多种样品测试和 样品制备 的同时过滤。相比其他过滤方法,真空歧管过滤更快、样品处理量更大且交叉污染风险更低。
Nalgene® 真空过滤歧管
Nalgene真空歧管是一种抽湿装置,由不锈钢制成,带有聚四氟乙烯(PTFE)旋塞。它包含三个真空端口,每个端口都有一个双向阀和排气口。
Multiscreen® 96 孔真空歧管
该歧管由聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯或三元乙丙橡胶(EPDM)等材料制成,用于自动化工作站的高通量应用。
Visiprep™ SPE 真空歧管
Visiprep™ SPE 真空歧管用于固相萃取。
气体歧管
气体歧管用于工业、医疗和实验室环境,为各种设备提供氧、氮、氩等气体。气体歧管通常包括压力调节器、流量计和阀门,用于控制分配气体的流量和压力。使用气体歧管可以减少所需的独立气瓶数量,从而提高安全性,还可以节省空间并简化供气管理。
Synthware™ 真空/惰性气体歧管
这些歧管用于提供真空状态和惰性气体,配有高真空阀,可实现无油操作。
溶液传输歧管
溶液传输歧管用于化学实验室中在容器间传输 溶液 。它们通常包括一个底座,通过一系列阀门和端口与各种溶液储罐和接收容器相连。用户可使用歧管来在容器间快捷地传输溶液,而无需逐个处理,由此省时省力,并降低泼溅等事故风险。溶液传输歧管通常用于 层析、萃取和纯化等应用。