细胞培养用品
我们提供各种细胞培养用品,专门满足研究人员在三维细胞增殖、细胞和组织培养、细胞保存和储存、细胞可视化、放大细胞培养以及干细胞和组织工程等细胞培养应用方面的需求。
细胞培养瓶、培养皿和平板
细胞培养瓶、培养皿和平板是专为微生物、昆虫或哺乳动物细胞的生长和繁殖而设计的。我们提供用于摇床培养的玻璃和塑料培养瓶、用于粘附细胞和悬浮细胞的组织培养瓶、用于单克隆抗体 (mAb) 和蛋白质生产的生物反应器烧瓶、用于微生物学和显微镜观察活细胞和固定细胞的培养皿和培养皿、用于悬浮细胞培养的一次性和可重复使用的旋转瓶,以及用于生长优化和处理的细胞培养板,这些领先供应商包括 Millicell、Millicell、Millicell、Millicell、Millicell、Millicell和Millicell。nbsp;Millicell®、 Corning®、Brand®、Eppendorf®、Nunc、Nalgene®、TPP®、Pyrex®、Wheaton® 和 Greiner Bio-One。
透气支持物和插入物
细胞培养透气支持物和插入物的特点是其膜可方便地进入细胞的顶端和基底侧,从而产生更接近 体内 状态的细胞培养环境。
- Millicell® inserts 设计用于支持上皮和内皮细胞系的细胞生长和分化。Millicell® 立式插入物可促进细胞研究中细胞的良好生长。Millicell® 悬挂式插入物便于移除,以进行培养基喂入、更换和单层分析,并可用于共培养和渗透性检测。
- 康宁® Transwell 插片和平板的薄膜在潮湿时是透明的。
- 康宁® Netwell® 插入物的底部是聚酯网,与聚苯乙烯环或外壳相连,用于培养小器官、组织切片或外植体
- 康宁® Netwell® 插入物的底部是聚酯网,与聚苯乙烯环或外壳相连。
- 康宁® Snapwell™ 支架是用于运输和电生理研究的改良型 Transwell 插片。
- BRAND® 插入物具有出色的光学特性,包括用于共培养、分泌物研究和趋化试验的标准模型,以及用于自动 体外 制备人体组织的专用模型。
用于三维细胞培养的细胞外基质
我们拥有广泛的三维细胞培养系统组合,包括 MaxGel™ human Extracellular Matrix (ECM)、HydroMatrix™ 合成肽和小鼠 ECM,以支持干细胞和其他细胞培养。这些产品可提供三维环境,使细胞能更好地模拟体内细胞。
- HydroMatrix™ 是一种合成肽纳米纤维支架,可自组装并促进细胞生长和迁移,已证明可支持多种类型细胞的增殖,包括神经干细胞、神经元、神经胶质、星形胶质细胞、成纤维细胞和角质形成细胞。
- MaxGel™ human ECM 含有细胞外基质成分,包括胶原、层粘连蛋白、纤连蛋白、腱鞘蛋白、弹性蛋白、蛋白聚糖和糖胺聚糖。MaxGel™ ECM可促进细胞生长和迁移,已证明可支持多种类型细胞的增殖,包括神经干细胞、神经元、神经胶质细胞、星形胶质细胞、成纤维细胞、肝细胞和角质形成细胞。
- HyStem® 干细胞培养平台可控制生长因子的加入、附着因子的加入、ECM 蛋白的加入以及水凝胶的硬度。The HyStem® hydrogel scaffold closely mimics the rich, natural extracellular matrix environment, complete with hyaluronic acid and collagen fibrils, while offering the flexibility to customize with appropriate growth factors, attachment factors, and proteins.
- TrueGel3D preserves viability of your cells and replicate native cellular environments similar to those of tissues.这项技术提供了机械和生化线索,用于研究三维环境中细胞的形态和生理特性。
血清学移液管
血清学移液管常用于血清学和细胞培养,用于测量和分配毫升量的液体。移液器有玻璃和塑料两种材质,通常带有刻度,可精确测量半月板液面,并可无菌使用,适用于无菌细胞培养程序。有棉塞可供选择,以防止过度填充和污染。
细胞移取器和扩增器
细胞移取器是一种长柄装置,带有角度头,用于从细胞培养瓶和培养皿中移取细胞,有不同的长度和设计。
用于细胞培养的微流控设备
用于细胞培养的微流控设备,包括三维芯片和器官芯片技术,可在三维环境中研究少量细胞。使用它们可以实现化学梯度、新鲜培养基的连续流动、高通量测试以及与分析仪器的直接连接。由于微流控装置需要少量培养基和少量细胞,因此这些技术降低了成本,并能在细胞来源有限的情况下进行研究。
相关资源
- Article: Corning®
Corning® brand glass and plastic labware, filtration membranes, cell culture supplies, and equipment for life sciences.
- User Guide: 2 Cell Culture Guide
Corning Life Sciences offers a full line of cell culture products that are manufactured under strict process controls guaranteeing consistent product performance. All Corning Life Sciences plastics manufacturing facilities are ISO 9002 registered. ISO registration is recognized worldwide as a standard of excellence for quality systems
- User Guide: Cell Culture Equipment
Sterile polystyrene, 245 mm square x 18 mm deep, with lid. Dish has many uses, including large-scale colony-counting and plaque-lifting, microbial assays, hybridizations. Dishes stack without slipping.