实验室天平
实验室天平用于称量固体和液体及其他样品质量。我们提供各种天平及称量船、称量纸、称量瓶和称量漏斗,充分满足您的实验室需求。
  • 分析天平是完全封闭的,以防止灰尘和气流干扰,可检测微小的质量改变,以确保最准确的测量结果。
  • 精密天平同样封闭以避免测量期间的气流干扰,但对微小的质量改变的灵敏度偏低。精密天平的量程一般超过分析天平。
  • 上皿天平是开放式的,虽然精密度低于分析和精密天平,却能提供方便、无阻碍的称重和更大的量程。
  • 水分测定仪具有称量装置和加热装置,用于在干燥时测量液体和固体物质中的水分。
产品
显示 1-20 来自 275
按相关性排序
页码 1 来自 14
页码 1 来自 14
货号
产品描述
价格
页码 1 来自 14
页码 1 来自 14
相关产品文献
准确的重量测定
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。