Merck
实验室烧瓶
ACE 圆底实验室烧瓶
实验室烧瓶是科研实验中常用的玻璃器皿。这些烧瓶可用于混合或储存溶液、精确测量体积、配制溶液、加热、回流、蒸馏和过滤,以及在受控条件下进行各种化学反应。实验室烧瓶形状和大小各异,每种烧瓶在实验室中都有特定用途。
产品
按相关性排序
显示 1-20 来自 1867
1/94
1/94
显示 1-20 来自 1867
比较
货号
产品描述
价格
1/94
1/94
Erlenmeyer 烧瓶
Erlenmeyer 烧瓶是平底锥形烧瓶,由塑料或玻璃制成,在实验室中广泛用于倾倒、混合、测量溶液、储存实验室化学品以及悬浮细胞培养。Erlenmeyer 烧瓶有独特的锥形和窄颈设计,具有多种优势,是任何科研场景中必不可少的工具。
Corning锥形瓶
这种烧瓶是一次性无菌烧瓶,非常适合细胞培养、液体处理或储存等广泛应用。Corning的一次性Erlenmeyer 烧瓶配有模制刻度,可保证精确测量,采用独立包装,并可选配通气盖,在实现持续气体交换的同时有效防止泄漏。
BRANDTM Erlenmeyer 烧瓶
这种烧瓶由玻璃或塑料制成,有多种不同选项,包括不同的瓶颈设计、螺旋盖或珠形边缘、刻度标记以及宽口和窄口等。
Nalgene Erlenmeyer 烧瓶
Nalgene 烧瓶由聚丙烯、聚碳酸酯、聚甲基戊烯或含氟聚合物等实验室级材料制成。这种烧瓶也有带螺旋盖的型号可用。其性价比高,具有出色的化学惰性、高抗冲击强度和透明度。此外,Nalgene 烧瓶可透过微波辐射,这为实验室应用提供了更多便利和功能性。
Foxx 生命科学Erlenmeyer 烧瓶
这种烧瓶由塑料制成,专为细胞培养和发酵应用而设计。该产品分为底部带折流板和不带折流板两种型号,可灵活满足不同的实验要求。
圆底烧瓶
圆底烧瓶又称长颈烧瓶,呈球形,底部平坦,可以有单颈或多颈。它们通常用于加热、回流、蒸馏和其他需要高效混合和加热的化学过程。圆形设计使热量分布更均匀,平底设计能使其在加热炉上或水浴锅中保持稳定。
Ace 圆底烧瓶
这种烧瓶由硼硅玻璃制成,有多种瓶颈数量和接头尺寸可选。此外 还可选择标准壁厚或加厚壁厚。这种烧瓶还可以在中心接头的正下方开一个扩口,便于清洁和移除搅拌叶片。
锥形瓶
锥形瓶在实验室中用于混合和储存溶液、进行滴定、在本生灯上加热液体以及执行过滤操作。烧瓶的锥形设计便于有效地旋转混合,而无泼溅的风险。它们通常由玻璃或塑料制成,有多种尺寸可选以容纳不同体积的液体。
Pyrex® 带折流板摇瓶
这种烧瓶由透明硼硅玻璃制成,长颈设计有助于防止液体飞溅,专门用于振荡培养箱或振荡平台。Pyrex® 硼硅酸盐烧瓶具有出色的耐热性和耐化学品性能,因此适用范围广泛。
真空过滤烧瓶
这种硼硅酸盐玻璃烧瓶专为真空过滤而设计,带有一个侧臂。它们通过产生压差使得液体通过,而固体颗粒则被截留,因此在固体和液体分离方面起着关键作用。这种烧瓶在诸多过滤应用中不可或缺,可帮助研究人员高效、可靠地进行过滤操作。
细胞培养瓶
在细胞培养应用中,细胞培养瓶用于细胞的体外生长和繁殖。这种培养瓶可为细胞生长提供最佳环境,促进细胞行为各个方面的研究,使实验能够顺利进行。培养瓶的表面积是一个需要考虑的重要因素,因为它直接影响细胞贴壁和生长的能力。细胞培养瓶的内表面通常经过涂层处理,以增强细胞的贴壁和生长。
Corning®细胞培养瓶
这种长方形培养瓶由聚苯乙烯制成,配有瓶盖。烧瓶的内表面经过组织培养处理,可为细胞生长提供优化表面。
Millicell® HY培养瓶
这是一种创新的多层细胞培养瓶,能够支持细胞均匀、稳定地生长以获得高细胞回收率。
容量瓶
容量瓶用于精确测量和制备特定体积的液体。这些烧瓶具有独特的长颈和梨形设计,瓶颈或瓶身上刻有一个校准标记。容量瓶普遍应用于 分析化学 中进行精确体积测量、稀释、溶液配制以及标准化和校准。
Pyrex® 容量瓶
这种容量瓶由硼硅酸盐玻璃制成,具有重型管颈并带有玻璃或聚乙烯瓶塞。