实验室试管
Products
试管
试管为圆柱形的玻璃或塑料管,顶部开口,底部圆形。在实验室实验或分析过程中,它们常用于盛放和混合少量液体或物质。试管有各种尺寸,长度通常从几厘米到几十厘米不等。其可承受温度变化、化学反应和消毒等过程。试管通常有刻度标记以便测量液体体积,还可采用管盖或管塞密封以防止污染或蒸发。
Pyrex®试管
Pyrex®试管由硼硅玻璃制成,平颈圆底。可选择有/无刻度和裙边。
BRAND®带刻度玻璃试管
这类试管无色透明,由硼硅玻璃制成,采用聚丙烯管盖和圆底。
BRAND®通用采样管
这类试管为圆底无色透明聚苯乙烯样品管。
DURAN®试管
Duran试管由硼硅酸盐玻璃制成,无刻度,可为无菌型或支持高压灭菌。
Corning® Falcon®圆底试管
这类试管同时提供无菌/非无菌选择,为聚苯乙烯材质圆底试管,并配有螺旋盖。
离心管
离心管又称离心瓶,用于离心机。其独特的设计可承受离心机内的高速离心力,而不存在破损或变形风险。这些离心管通常由聚丙烯或玻璃等耐用材料制成,在苛刻的离心条件下仍可确保可靠性。离心管在一系列应用中具有至关重要的作用,包括生物样本中成分分离、蛋白质或 DNA纯化,以及颗粒或细胞沉淀。
Eppendorf®离心管
Eppendorf®离心管由最高品质的原生聚丙烯(PP)或生物循环聚丙烯(PP)制成,不含生物杀灭剂、塑化剂和乳胶。这类产品采用充分优化、高度精制的模具生产,不使用油酸酰胺、芥酸酰胺或硬脂酸酰胺等滑爽剂。我们的产品系列包括Eppendorf级(标准用途)、Biopure级(培养应用)和LoBind 级,确保蛋白质和PCR应用可最大限度地回收样品。
Greiner离心管
这些离心管由透明聚丙烯制成,是否适合特定离心取决于处理溶液的比重和所用转子类型。
TPP®离心管
这些离心管由透明聚丙烯材料制成,配有锥形底和管盖。它们兼容所有标准离心机,并在创新设计中融入了安全密封、超高透明度、清晰刻度和清晰标记区域等特性。离心管上的螺旋帽盖牢固且不易翻转。该试管具有极佳的透明度,管盖和试管侧面的白色标记区域亦清晰易读。
Nalgene®离心管
这类离心管为非无菌透明管,由聚丙烯共聚物制成,锥形底。聚丙烯共聚物兼容多种试剂。
BRAND®离心管
这类BRAND®离心管由高质量、耐化学聚丙烯制成。圆柱形管采用裙边设计。
PYREX®一次性锥形玻璃离心管
这些离心管为非无菌设计,由硼硅玻璃制成,采用螺纹和锥形底。
微量离心管
微量离心管又称微型离心管,是一种用于储存微升至毫升规模液体的小型容器。它们具有无菌和非无菌两种选项,按扣式和螺旋式两种管盖类型,可与微型离心机配合使用。
Eppendorf® Safe-Lock微量试管
这类微量离心管为无色带盖试管,底部锥形,带有刻度标记。管盖可提供额外保护,防止在培养和储存过程中意外打开。此类试管可高压灭菌(-86 °C至100 °C温度范围)。聚丙烯材料可抵御化学和机械应力以及极端温度。
MAXYMum Recovery®微量试管
这类试管由耐化学聚丙烯制成,并配有卡扣式管帽,确保有效密封进而保护样品。试管表面可实现超低滞留,从而提高精密度和准确度,最大限度地提高样品回收率。
Clear-view™ 卡口盖微量试管
这类微量试管是聚丙烯材质的无色锥形管。其中无RNase和DNase,斜盖设计更易开启,以防拇指疲劳。
PCR管
PCR 管是一种小型试管,用于分子生物学实验室内的聚合酶链式反应 (PCR) 。这类试管由不同材料制成,具有多种容量选择,可承受PCR过程所需的高温。
Corning®PCR管
这类PCR管为薄壁聚丙烯管,非无菌,不含 DNase 和 RNase。它们可与加热模块精确贴合,优化导热效率。此外,此类试管还可高压灭菌。
Eppendorf® PCR管
这为试管为无色聚丙烯试管,底部锥形。这种试管壁厚均匀、表面光滑,有利于有效加热样品,从而加快 PCR 过程。
细胞培养管
Pyrex®培养管
培养管由硼硅酸盐玻璃制成,旨在最大限度地减少pH波动,并降低钠钙玻璃可能释放污染物的风险。它们还可用作一次性试管,可选择圆底和平底、带或不带裙边和螺旋盖
NMR管
NMR管设计用于所有核磁共振波谱操作程序,包括涉及空气敏感有机化合物的操作程序。这类试管可安全、紧密地安装在离心涡轮机中,确保完全隔绝NMR背景干扰。NMR管由优质的耐化学玻璃制成,可在不影响NMR测量的情况下保持样品纯度。它们通常由硼硅酸盐玻璃制成,提供可重复使用和一次性选择,同时可选择多种长度和外径。
Norell® 天然石英NMR管
这类NMR管用于硼谱 NMR 分析,用于温度超过 150°C 和/或波长超过 255 nm的紫外线催化反应。
Bruker® SampleJet NMR管
这类NMR为无色管,配有颈螺纹管帽。它们不兼容陶瓷离心机。
Wilmad® 石英NMR管
这类NMR管无色、薄壁、带颈螺纹,适用于硼谱 NMR 研究。
Aldrich® ColorSpec® NMR管
这类透明NMR管由细长的硼硅玻璃制成,可确保兼容地面接头、阀和真空架。它们经过精密磨削和抛光,离心时具有极高的稳定性,可最大限度提高任意NMR波谱分析的分辨率。