Merck
赛普塔
白色表面上有三块黑色橡胶隔板,每块隔板都呈圆锥形,一端比另一端宽,用于不同的应用或安装。
我们提供各种锯齿状和无锯齿状隔膜以及套筒塞,可用作玻璃器皿接头、试管、瓶子、核磁共振管、安瓿瓶的临时封闭装置,以及空气敏感化学中的插管技术。为了保护器皿或容器中的贵重物品不受大气的影响,我们的各种隔膜可提供可靠的气密和湿密密封。
相关资源
  • Newsletter: A Quest for the Perfect Rubber Septa
    Natural rubber septa, also known as sleeve stoppers, have long been used as temporary closures for a myriad of applications in chemistry, pharmaceuticals, R&D and biology, to name a few.
  • Article: Molded Thermogreen™ LB-2 Septa
    Molded Thermogreen™ LB-2 Septa are manufactured from high quality, low bleed material using the same exclusive rubber formulation as the popular Thermogreen™ LB-2 Septa.
  • Brochure: Precision Seal® Septa
    Precision Seal® Septa are manufactured under “white room” conditions, from one certified raw material formulation for absolute consistency in all sizes, from lot-to-lot.
浅蓝色背景下的各种白色 Precision Seal® 隔膜
精密密封隔膜
Precision Seal® septa由经过认证的天然橡胶配方制成,具有出色的再密封性。我们的 Precision Seal® 隔膜在插管或受压时不会滑过接头或弹开,可在使用有机溶剂时使用。Precision Seal® 的锥形长塞设计适用于标准锥形接头,其密封面比标准套筒塞高 50% 至 80%。Precision Seal®septa 的内密封设计最大程度地减少了化学物质和溶剂蒸汽从接头向套管的迁移,而套管可能会因暴露而膨胀、泄漏或失效。橡胶的表面纹理类似于磨碎的玻璃接头,安装后不易移动。我们的 Precision Seal®隔膜是在 "白房 "条件下生产的,从一个经过认证的批次中生产,以获得所有尺寸的绝对一致性。
红色、蓝色和米色的六种 Suba-seal 隔膜,大小不一,形状各异,散布在白色背景上,并带有用于抓握或固定的棱线。
Suba-seal septa
我们供应真正的 Suba-seal septa,它提供质量最好的带锯齿状塞子的翻转封闭装置。我们的 Suba-seal 橡胶隔膜有不同的尺寸,是对空气和湿度敏感的化学程序的理想选择。在用非穿刺针穿刺后,橡胶会封闭穿刺口,保护容器或容器内的物品不受大气影响。我们还提供适用于高温应用(连续温度高达 200 °C)的 Suba-seal 硅橡胶隔膜,与天然橡胶相比,它具有更好的耐化学性,并可高压灭菌,用于无菌用途。
实验室烧瓶上的天然橡胶隔膜(套管塞)。
天然橡胶隔膜(套筒塞)
天然橡胶隔膜由低密度天然橡胶制成,可用于覆盖温和的有机溶剂和水溶液。我们提供各种尺寸的天然橡胶隔膜供您选择。
其他隔膜和附件
 我们提供多种选择的隔膜,包括套筒塞隔膜、无颜料隔膜、锯齿状隔膜和适用于各种应用的精密密封® 隔膜帽。
了解我们全面的GC Septa产品系列和专用手动工具,可提供无泄漏密封,以保持系统内的载气压力,并在样品注射过程中处理注射器针头的反复穿刺。
浏览隔膜配件,包括分配器箱、Wrap-it 扎带--用于将橡胶隔膜固定到瓶子和烧瓶接头的绝佳工具,以及 Wrap-it 扎带安装工具(有重型版和经济型版)。