Duolink®邻位连接技术(PLA)
Duolink®邻位连接技术(PLA)
每个细胞都蕴藏着亟待发现的重大突破。只有借助强大的研究工具和简化的方法,才不会错失任何揭示人类疾病根源或蛋白互作异常痕迹的机会。通过Duolink® 邻位连接技术,您可将蛋白信号放大1000倍,肉眼即可检测蛋白及其互作,且整个实验方案简单直接。
借助Duolink® PLA技术的放大能力和诸多优势,发现任何科研突破机会:
  • 可视化蛋白互作——包括稳定和瞬时两种
  • 检测内源蛋白——无需表达或遗传操作
  • 高特异性——使用两种抗体/探针消除假阳性
  • 单分子灵敏度——滚环循环扩增使蛋白可见
  • 无需特殊设备——标准免疫荧光法检测
  • 结果立即可用于发表——间接法(Co-IP/WB)的图像结果则不能
蛋白-蛋白互作检测和定量
蛋白通过与其他蛋白、DNA、膜组分、结构组分等相互作用影响细胞功能。通过Duolink® 邻位连接技术,您可以通过视频信号清晰地观察细胞内的这些互作。只要目标蛋白之间相邻40nm之内即可生成视频信号。
翻译后修饰(PTM)检测和定量
检测甲基化或磷酸化等蛋白修饰并获得可靠结果,绝非易事。Duolink® 邻位连接技术出色的特异性和灵敏度可助您一臂之力。该技术分别使用两种抗体进行蛋白结合和目标修饰。蛋白修饰完成后,这两种抗体就会结合并生成信号。
低表达蛋白检测和定量
传统检测技术因灵敏度不足,会漏检表达量较低的蛋白和生物标志物。Duolink® 邻位连接技术的检测灵敏度可达到单分子级别。只要抗体有靶标特异性,就能检测蛋白,不需要任何过表达或遗传操作。
Duolink®Probemaker试剂盒
由于实验使用小鼠、兔子或山羊以外物种的一抗而无法使用Duolink® PLA探针时,可使用Duolink® Probemaker试剂盒将PLA寡核苷酸(PLUS或MINUS)与任何抗体偶联。其结合简便快速,还省去了清除步骤。了解更多Duolink® Probemaker试剂盒的信息并定制您的专属PLA® 探针。
Duolink® PLA多色试剂盒
Duolink® PLA多色Probemaker试剂盒用途多样,有红、绿、橙和远红外4种颜色可选,可同时内源性检测固定细胞和组织样本中4种蛋白的互作、翻译后修饰或蛋白表达水平,包括低丰度蛋白。每种试剂盒都配备可将一对特异性寡核苷酸与一对一抗直接结合所需的所有试剂。所得PLA探针必须结合使用,不能与其他Duolink® PLA探针配对。