罗氏生命科学产品
Products
作为PCR领域的开拓者和现有领导者,罗氏的 核酸纯化、PCR和qPCR产品能够从一开始就保障您的研究有效。而我们的DNA转染、细胞分离和功能分析试剂以及蛋白质、蛋白酶和磷酸酶抑制剂 产品线又可为您的整个基因和蛋白表达工作流程提供端到端解决方案。欢迎随时探索我们的综合产品线,了解我们如何助您实现重大研究发现。
基因组学研究
PCR、qPCR、RT-PCR、RT-qPCR和DIG-标记试剂和实验方案
作为一项几乎每一家分子生物学实验室必不可少的技术,聚合酶链式反应(PCR)简单、经济,可将特定DNA片段扩增几个数量级。我们的专用试剂盒已针对多种PCR 应用.进行了优化。FastStart™ Taq DNA聚合酶可利用热启动PCR试剂构建室温PCR反应,同时兼容自动化应用。
无论您是需要Kapa Biosystems PCR产品提取和扩增DNA,还是需要使用SYBR® Green试剂的Kapa qPCR和qRT-PCR产品,我们都能满足您的PCR需求。基于SYBR® Green的qPCR试剂使用与双链DNA分子结合的荧光染料,便于研究人员定量扩增的DNA。基于探针的qPCR试剂,如 FastStart™ 通用探针预混液(ROX),适用于所有ROX标准化的实时荧光定量PCR仪器。针对RT-PCR/qRT-PCR应用,可通过转录一步 RT-PCR 试剂盒 对RNA进行快速、灵敏、特异性的RT-PCR终点分析。通过DIG系统可轻松完成其他核酸标记应用,满足膜杂交和原位杂交的需求。
蛋白质组学分析
蛋白质稳定试剂和实验方案
防止目标蛋白质的降解或聚集是至关重要的,因为这些因素可能会对蛋白质的总体结构和功能产生负面影响。为此,可在缓冲液和溶液中添加蛋白酶和磷酸酶抑制剂。受到广泛引用的罗氏PhosSTOP™ 蛋白酶和磷酸酶抑制剂 为易用、灵活的片剂形式,可分别抑制多种蛋白酶和磷酸酶。cOmplete™蛋白酶抑制剂混合物中每片水溶性片剂均包含金属蛋白酶、丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶抑制剂的混合物,以确保从几乎任何组织或细胞中分离出的蛋白质得到保护。此外, PhosSTOP™磷酸酶抑制剂混合物片剂 是一种速溶的水溶性制剂,含有专利的酸性和碱性磷酸酶抑制剂、丝氨酸/苏氨酸磷酸酶抑制剂及酪氨酸蛋白磷酸酶抑制剂混合物。
细胞研究
细胞功能,细胞分离,转染试剂和实验方案
转染涉及将DNA或RNA引入真核细胞,是研究和调节基因表达广泛使用的技术。X-tremeGENE™转染试剂转染效率高、易用且可重现性佳,可为转染和siRNA试剂敲除基因表达应用提供更高活性的细胞和更具生理相关性的结果。尽管目前有许多技术可从异质细胞群生成数据,但分离和分析单个细胞亚群往往更有参考价值。胶原酶和 Liberase™ 研究级酶 和适用于广泛的细胞和组织类型。另外,了解细胞功能对于评估细胞健康状况或揭示潜在候选药物是否具有细胞毒性也具有很高的参考价值。罗氏生化试剂产品线包括专门针对细胞增殖和细胞死亡测定优化的ELISA试剂盒。
Brand® GmbH 和BrandTech®玻璃和塑料耗材、实验室存储解决方案、瓶顶分液器、移液管和移液器吸头、比色皿以及实验室细胞培养和PCR用品。
Corning®品牌玻璃和塑料实验室耗材、滤膜、细胞培养用品及生命科学设备。
Cytiva™产品用于药物发现研究和治疗性生物工艺生产,包括Whatman® 实验室用过滤产品、Amersham™色谱柱和树脂、组织培养试剂,以及用于蛋白质样品制备、印迹和分析的产品。
Eppendorf®品牌的锥形管和微量离心管、移液管和移液吸头、分液器、离心机、微量滴定板、搅拌器、光谱仪和实验室PCR设备。
相关产品资源
- 组织解离指南:胶原酶、分散酶和释放酶类型
Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
- 罗氏PCR试剂和PCR实验方案
Comprehensive selection guide to Roche polymerase chain reaction (PCR) reagents and their applications.
- Roche Protein Stabilization Reagents
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
- 地高辛 (DIG) 标记方法
地高辛(DIG)标记方法和试剂盒适用于DNA和RNA DIG探针、随机引物DNA标记、切口平移标记、5'和3'寡核苷酸末端标记。
- X-tremeGENE™转染试剂比较指南
探索我们适合您不同细胞类型和应用需求的X-tremeGENE™转染试剂的推荐指南。
- 热启动PCR
热启动PCR的目的在于抑制PCR反应,从而减少非特异性扩增、防止引物二聚体形成并提高产物产量。