Merck
主页产品制药与生物制药生产澄清与收获澄清深度过滤器与预处理解决方案
澄清深度过滤器与预处理解决方案
我们的澄清产品组合为生物制药生产商提供灵活解决方案,可高效清除不同工艺流中的细胞、细胞碎片及其他不溶性污染物,实现从工艺开发到大规模生产过程中的杂质清除。Millistak+®、Millistak+® HC Pro和Clarisolve®深度过滤器均可采用Pod装置形式提供。
Products
Millistak+® HC Pro 过滤器
Millistak+® HC Pro 过滤器
Millistak+® HC Pro 过滤器
这些是高容量全合成深度滤芯,适用于初级和二级澄清以及下游精滤应用,并提供Pod格式以实现便捷安装和使用。
相较于硅藻土(DE)和纤维素(CE)基过滤介质,本系列滤芯清洁度更高,且批次间一致性显著提升。
Millistak+® 深层过滤器
Millistak+® 深层过滤器
Millistak+® 深度过滤器
该系列滤芯提供筒式和透镜式两种结构形式。 
  • Millistak+® HC滤芯采用多层带电深度介质,可增强颗粒截留能力与过滤容量,适用于澄清和精滤应用。
  • Millistak+® CR40滤芯采用纤维素基质包裹活性炭,可有效清除抛光工序中的高纯度杂质与污染物。
  • Millistak+® DE滤芯为单层澄清滤芯,内含硅藻土与带电树脂粘合剂,适用于初级或二级澄清应用。
  • Millistak+® CE滤芯为单层澄清滤芯,含纤维素介质,适用于粗级初级澄清应用。
克莱瑞索®深度过滤器与聚合物
克莱瑞索®深层过滤器与聚合物
Clarisolve® 深度过滤器与絮凝聚合物
Clarisolve® 深层过滤器采用梯度密度结构,专为预处理细胞培养收获液的高效初级澄清而设计。
  • pDADMAC(聚二烯丙基二甲基氯化铵)是一种阳离子聚合物,用于絮凝细胞碎片。
支持资质认证、风险评估与工艺优化
作为产品组合的补充,Emprove®计划提供三类技术文件,以支持开发和生产运营的不同阶段,包括资格认证、风险评估及工艺优化。这些文件以便捷的格式整合了全面的产品特定测试数据、质量声明及法规信息,从而简化您的合规需求。
相关资源
1/4
相关网络研讨会
采用小型Millistak+<sup>®</sup>滤器进行工艺开发的最佳实践
采用小型Millistak+®过滤器进行工艺开发的最佳实践
如何为两步澄清工艺制定标准化工艺开发方案,确保开发出稳健且可扩展的单元操作。
采用阳离子絮凝剂pDADMAC与Clarisolve<sup>®</sup>深层过滤器净化哺乳动物细胞培养供料流
采用阳离子絮凝剂pDADMAC与Clarisolve®深层过滤器净化哺乳动物细胞培养供料流
pDADMAC用于哺乳动物细胞培养收获物的预处理,采用Clarisolve®深度过滤器,以提升絮凝料液的一级与二级澄清效果。
流式色谱与吸附深度过滤在连续生物加工中的应用
流式色谱与吸附深度过滤在连续生物加工中的应用
加入我们,聆听关于从含单克隆抗体溶液中有效分离宿主细胞蛋白(HCPs)、抗体片段及低分子量物质的案例研究。