Merck
主页products制药和生物制药生产澄清和收获生物澄清处理的过滤器夹具和系统
生物澄清处理的过滤器夹具和系统
我们创新的一次性深层过滤器硬件和系统可灵活处理各种一级和二级澄清。所有Millistak+®, Millistak+® HC Pro和Clarisolve®深层过滤介质都提供可扩展的一次性配置——Pod过滤系统。易于使用的灵活的过滤器夹具是Pod系统模块化设计的关键元素,其可扩展过滤无需增加占地面积即可满足您的制造需求。 
Pod过滤器系统,用于实验室、中试和工业规模应用中的一级和二级纯化
中试到生产规模的Pod夹具
模块化的夹具设计使用户可在中试规模下操作仅安装一个Pod过滤器的系统,也可在生产规模操作多达30个Pod过滤器。这种选择让您可以根据产能的放大或缩小,为某种应用轻松配置或重新配置系统。
  • 配置灵活,使处理量可由5L扩展至12000L或更高
  • 拥有可选购的100%一次性物料流道,无需CIP和清洗验证
  • 结构坚固,易于使用和设置
  • 无需增加占地面积即可将安装表面积扩大6倍
Mobius®FlexReady大规模澄清解决方案,处理5kg蛋白或2000L液体(表达量2.5g/L)
Mobius® FlexReady大规模澄清解决方案
用于大规模澄清的Mobius® FlexReady解决方案采用一次性Flexware® 组件和生产即用型硬件系统,为临床生产到大规模商业生产提供最佳操作灵活性。独立一次性系统,免除了维护和清洁验证需要。
  • 轻松安装优化的Flexware®组件,方便快速设置硬件
  • 一次性料液流道,为您不断提高的操作需求提供最大的适应性
  • 预先设计和优化的解决方案,伴随全面的支持保证可靠性和降低风险