Merck
选择无菌过滤的合适滤芯
白色与蓝色Millipore Express<sup>®</sup>滤芯,提供多种规格尺寸,适用于无菌过滤。蓝色滤芯可经伽马射线灭菌,白色滤芯可经高压灭菌处理。图示为无外壳的滤芯元件。
无菌过滤用无菌胶囊和筒式过滤器
灭菌过滤器在整个药物生产过程中用于控制生物负荷,通过去除细菌污染物实现净化。为每个生产步骤选择合适的灭菌过滤器,对开发高效且经济实惠的工艺至关重要。
滤膜选择高度取决于工艺流体特性:其颗粒物含量高或低?粘度高还是更接近水的流动特性?此类信息结合工艺流体的化学成分、工艺步骤需求以及单次或多次使用等工艺类型,将共同指导滤膜选型。
我们每款Millipore Express®非PFAS灭菌级膜过滤器均能产出无菌滤液并提供无菌保证,让您对过滤工艺充满信心。此外,这些产品还享有Emprove®计划支持,为您提供所需文件以优化风险评估并简化合规流程。
如需协助确定适合您工艺的滤膜,请联系我们
章节概述
适用于非堵塞流体的灭菌过滤器
针对无堵塞工艺流体的无菌过滤,我们推荐使用Millipore Express®SHF(无菌、高通量)滤器或Millipore Express®PHF(工艺保护、高通量)滤器。这些胶囊式和筒式滤器采用0.2微米聚醚砜(PES)灭菌膜,具有高渗透性、易润湿性、易于完整性测试及广泛的化学兼容性。
  • 密理博Express®SHF滤器适用于需验证无菌保障的关键工艺环节。
  • Millipore Express®PHF 滤芯是经济高效的过滤方案,适用于非关键步骤。
用于堵塞流体的灭菌过滤器
对于堵塞工艺流的无菌过滤,我们推荐使用Millipore Express®SHC(无菌、高容量)过滤器。这些胶囊和筒式过滤器具有极高的过滤容量,因为集成的0.5微米PES膜预过滤器保护了0.2微米PES灭菌膜,最大限度地提高了过滤容量,并增强了过滤的稳健性。
  • Millipore Express®SHC滤器具有高渗透性、易润湿、易于完整性测试,并具有广泛的化学兼容性。
  • 大面积胶囊和筒式滤芯设计在不增加占地面积的前提下,最大限度提升过滤效率。
Millipore Express®SHC 滤芯在制造过程中经过 100% 完整性测试,可用于需要验证无菌保证的关键工艺步骤。
从实验台到生产规模的过滤器规格
我们所有的灭菌过滤器均提供:
  • Opti Scale®规格便于高效筛选和规模调整,同时提供可轻松实现生产规模化的滤芯和胶囊规格。
  • 提供可高压灭菌、预灭菌或伽马射线灭菌兼容规格,可集成至Mobius®一次性组件系统。
胶囊式与筒式滤芯的近似过滤面积。完整信息及各产品线精确过滤面积请参阅产品规格说明。更多滤芯规格详情请参阅我们的技术文章。
质量标准与文件记录
所有Millipore Express®滤膜 均依据经认证注册机构批准的ISO 9001质量管理体系进行设计、开发和制造,并附有质量证书。
Millipore Express® SHC与 Millipore Express® SHF滤膜 均纳入Emprove®计划体系,该计划提供三类技术档案以支持研发与生产各阶段需求,涵盖资质认证、风险评估及工艺优化等环节。这些档案以便捷格式整合了全面的产品专项测试数据、质量声明及法规信息,助您从容推进项目进程。
相关资源
1/2