Merck
主页蛋白生物学Duolink® 邻位连接检测
Duolink®邻位连接检测
Duolink®邻位连接检测(PLA)实现了对内源性蛋白质-蛋白质相互作用(PPI)和翻译后修饰的研究,为单一事件提供了可通过显微镜或流式细胞仪进行可视化的荧光信号。为了实现对蛋白质间相互作用的研究,Duolink® PLA技术使用了一对带有寡核苷酸标记的抗体,当它们相距在40nm以内时,可进行滚圈扩增并在添加标记探针后产生特异性荧光信号。
Duolink® PLA可提供四种不同颜色的荧光用于流式细胞仪和显微镜检测,对细胞中多组蛋白质间的相互作用实现可视化。借助Duolink® PLA技术的放大能力和诸多优势,发现任何科研突破机会: 
  • 可视化蛋白互作——包括稳定和瞬时两种
  • 可视化翻译后修饰
  • 检测内源蛋白——无需表达或遗传操作
  • 高特异性——使用两种抗体/探针消除假阳性
  • 无需特殊设备——可提供基于标准免疫荧光和流式细胞术的方法
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Duolink® PLA产品
相关资源
1/2