膜免疫检测装置
蛋白免疫印迹检测需要使用抗体检测目标蛋白。首先需要封闭含有转印蛋白的印迹膜,然后进行抗体孵育,并使用化学发光、比色法或荧光法进行检测。可借助膜免疫检测仪简化工作流程并加快检测,改善蛋白质免疫印迹处理。
产品
显示 1-17 来自 17
按相关性排序
页码 1 来自 1
页码 1 来自 1
货号
产品描述
价格
页码 1 来自 1
页码 1 来自 1
利用Immobilon®GO免疫检测仪进行蛋白免疫印迹分析
Immobilon®GO免疫检测仪
Immobilon® GO是一种全自动免疫检测仪,专门用于微型蛋白质免疫印迹处理。其独特的设计允许流体在流动基质上连续序列对流,以在免疫检测过程中实现自动抗体结合和膜清洗步骤。Immobilon® GO适于一次性使用,不需要外部电源或真空源即可运行。蛋白免疫印迹可在短短3个小时内完成处理,也可在设备中保留过夜以待处理。
用于蛋白质印迹中自动免疫检测的SNAP i.d.® 2.0 系统
SNAP i.d. 2.0蛋白检测系统
SNAP i.d.®2.0蛋白检测系统是一种独特的真空驱动系统,可驱动试剂流过膜,增加膜接触面并消除对扩散或搅动的依赖。这一系统可改善试剂的三维分布,缩短免疫检测所需的时间。传统的蛋白质免疫印迹法在封闭、抗体孵育和洗涤步骤中需要4到24小时,而SNAP i.d.® 2.0实验方案仅需30分钟,且不会损失信号强度或印迹质量。蛋白质转印到膜上后的所有免疫检测步骤(即封闭、洗涤以及一抗和二抗孵育)都可以使用SNAP i.d.® 2.0系统进行。