Merck
生物素化蛋白质纯化
生物素化的蛋白和抗体常用于基础研究和药物发现。我们可提供各种亲和色谱树脂以及预装柱和板,用于结合、分离和纯化生物素化的蛋白和抗体。
了解更多
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
相关产品资源
琼脂糖珠和亲和凝胶
通过使用链霉亲和素或亲和素与珠状琼脂糖进行交联,琼脂糖微珠和亲和凝胶可实现生物素化蛋白和抗体的纯化。亲和素及链霉亲和素都可与生物素以高亲和力结合,但亲和素会有较高的非特异性结合。Extravidin®-琼脂糖使用对生物素具有极高亲和力和特异性的改良亲和素。这类树脂适于各类大小规模的纯化,例如重力流柱纯化、批量低速离心处理以及低压色谱流程。EZview™亲和凝胶掺入了一种红色染料,让用户可以轻松区分沉淀物与上清液区,减少批量纯化过程中的蛋白质损失。
磁珠
PureProteome™链霉亲和素磁珠提供了一种快速、可重现的方法来从复杂的混合物(如血清、血浆或细胞培养上清液样品)中纯化免疫球蛋白。可利用磁力架或磁力平台从洗涤和洗脱成分中分离磁珠,来纯化出生物素化的蛋白和抗体。该过程可使用单个微量离心管低通量进行,或使用自动化或非自动化的96孔板高通量进行。此外,也可使用链霉亲和素磁性颗粒进行生物素化的蛋白和抗体纯化。
SigmaScreen™链霉亲和素大容量涂层板
SigmaScreen™链霉亲和素大容量涂层板采用了专有的涂层技术,可比标准的链霉亲和素或ExtrAvidin涂层板实现更强的生物素结合能力。凭借>300 pmol/孔(96孔形式)或>150 pmol/孔(384孔形式)的结合能力,这些涂层板可实现对捕获的蛋白进行洗脱,从而可通过MALDI、ICAT或SDS-PAGE等方法进行捕获后分析。SigmaScreen™链霉亲和素大容量涂层板在我们的GMP设施中按照ISO 9002标准生产,具有极高的孔间和板间一致性。
Cytiva™ Amersham色谱柱和填料
我们提供多种Cytiva™ Amersham色谱柱和填料,用于对生物素化的蛋白和抗体进行各类大小规模的可靠且高分辨率的纯化。
  • SpinTrap™色谱柱是预装的一次性离心柱,用于简单的小规模生物素化蛋白和抗体的纯化。
  • HiTrap™ HP色谱柱预装有链霉亲和素Sepharose™高效树脂,适用于常规制备级生物素化蛋白和抗体的纯化。
  • MultiTrap™ 96孔滤板采用了适合离心或真空过滤、手动或自动化系统的预装96孔过滤板,可实现快速、可靠的小规模纯化生物素化蛋白和抗体。
  • 链霉亲和素Mag Sepharose™填料由基于Sepharose™的磁珠组成,旨在通过免疫沉淀或pull-down作用简化目标蛋白富集,并可用于从血清和细胞上清液中快速、小规模纯化和筛选生物素化的蛋白和抗体。
  • 链霉亲和素Sepharose™高效树脂还可单独提供用于大规模纯化。