Merck
主页产品蛋白质生物学蛋白质样品制备重组/融合标记蛋白质纯化
重组/融合标记蛋白质纯化
利用标签特异性亲和层析技术纯化重组蛋白是一项成熟的技术,能高度特异性地识别和纯化重组蛋白。重组蛋白的表达、纯化和检测可能是一项漫长而耗时的工作。根据相关蛋白质和表达系统的不同,可添加蛋白质标签以改善常见步骤的结果,包括表达过程中的蛋白质溶解性、亲和色谱纯化或分离和纯化后的免疫检测。我们为多种融合标签提供多种形式的亲和柱和树脂,包括磁珠、填料柱和琼脂糖树脂浆,确保我们的产品适用于各种规模和应用。
Products
Cytiva™ Amersham 色谱柱和介质
多种 Cytiva™ Amersham 色谱介质可用于手动或自动方法纯化蛋白质。预包装形式包括重力柱、旋转柱、96 孔板和与自动层析系统配合使用的预包装柱。
  • 组氨酸标记蛋白质:使用固定金属离子亲和层析 (IMAC) 快速方便地纯化组氨酸标记的重组蛋白。Ni Sepharose 培养基预充有镍离子 (Ni2+);TALON® Superflow™ 培养基预充有钴离子 (Co2+):谷胱甘肽分离胶色谱培养基有实验室包装、预包装 GSTrap 和 GSPrep 柱以及 96 孔板。GST 纯化模块用于纯化细菌裂解物。GST SpinTrap 模块包括预包装的谷胱甘肽 Sepharose 4B SpinTrap 柱以及纯化所需的缓冲液。RediPack GST 纯化模块包括重力流色谱柱和缓冲液。
  • Strep-tag™ II 标记蛋白质: Strep-tag II 与 StrepTactin™ Sepharose 高性能树脂特异性结合,该树脂将 StrepTactin 配体固定在 Sepharose 基础基质上,从而获得纯净的目标蛋白质。
  • MBP标记蛋白质:糊精分离糖高效色谱介质可纯化标记有麦芽糖结合蛋白(MBP)的重组蛋白。 
琼脂糖珠和亲和凝胶
琼脂糖珠和亲和凝胶可使用与琼脂糖珠交联的配体纯化融合标记蛋白质。这些树脂适合在原生、变性或轻度还原条件下进行小规模到大规模的纯化,适用于重力流柱纯化、批量处理中的低速离心以及低压层析过程,因为珠子和凝胶的设计压力较低。EZview™ 亲和凝胶含有一种红色染料,可使用户轻松区分颗粒和上清液,从而减少批量纯化过程中的蛋白质损失。免疫沉淀试剂盒包括亲和凝胶、微型旋转柱和裂解试剂,专门设计用于从免疫沉淀物中最大限度地回收蛋白质。
Superflow琼脂糖和高流动亲和凝胶
Superflow琼脂糖和高流动亲和凝胶使用高度交联的琼脂糖珠,与标准琼脂糖珠树脂相比可承受更高的压力。因此,这些树脂适用于快速蛋白质液相色谱 (FPLC) 纯化方法。
磁珠
磁珠用于纯化重组融合标记蛋白,使用磁性架或磁性平台将磁珠从洗涤和洗脱馏分中分离出来。该程序可在原生或变性条件下在几秒钟内完成快速处理,适合使用单个微量离心管进行低通量处理,或使用 96 孔板和自动化装置进行高通量处理。
BugBuster®纯化试剂盒
BugBuster®纯化试剂盒结合了亲和树脂和纯化试剂盒。纯化试剂盒结合了亲和树脂、洗涤缓冲液、洗脱缓冲液和提取试剂,可方便地制备可溶性细胞提取物和从 E.
相关资源