糖苷酶包括糖苷内切酶和糖苷外切酶,主要用于分析应用和去糖基化技术,但一些创新的制备应用也正在兴起。多糖裂解酶和碳水化合物酯酶已用于降解糖胺聚糖(粘多糖)和制备多糖组分。研究人员正在研究将糖基转移酶用于工程化选择性糖基化中,以改善蛋白质和抗体的治疗特性,并降低异种组织的免疫原性。
为了满足您的糖生物学工作流程需求,我们提供了广泛的产品来帮助您进行聚糖功能的研究和结构分析,包括糖加工酶、糖蛋白、蛋白聚糖、糖脂和游离寡糖。
浏览我们的聚糖识别蛋白(包括凝集素和半乳糖凝集素)以及我们的碳水化合物活性酶(包括糖苷外切酶、糖苷内切酶、糖基转移酶等)产品线。由于糖基化是最常见的复杂翻译后修饰,我们的GlycoProfile™试剂盒专用于简单快速标记和分析糖蛋白的N-聚糖和O-聚糖。阅读下文,发现更多用于糖类试剂、试剂盒和资源的创新产品。
酶蛋白去糖基化试剂盒包含从糖蛋白中完全去除所有N-连接和简单O-连接的碳水化合物,以及有效裂解复杂的core-2 O-连接的碳水化合物(包括那些含聚乳糖胺的碳水化合物)所需的所有酶和试剂。其他功能和优点包括:
GlycoProfile I酶法凝胶内N-去糖基化试剂盒可有效去除N-连接的聚糖,并可从1D-或2D-聚丙烯酰胺凝胶中消化蛋白质样品,以用于MS或HPLC分析。经过适当脱色后,该试剂盒可顺利应用于考马斯亮蓝、胶体考马斯和银染凝胶。用于糖蛋白和糖肽的凝胶内N连接脱糖基化时,糖酵解酶PNGase F(肽-N-糖苷酶F)表现更佳。蛋白组学级胰蛋白酶,可有效消化剩余的蛋白质。然后,将经脱盐的样品进行浓缩,便可使用常规电离方法(例如MALDI或ESI)和分析仪方法(例如TOF或四极)进行质谱分析。其他功能和优点包括:
除去糖基化试剂盒外,我们还可提供与之互补的糖酵解酶,以便去除或部分降解聚糖成分。针对某些常规脱糖基化策略耐受的聚糖结构(例如PNGase F不可切割的结构),可尝试使用其他酶。此外,从多糖中连续水解单个单糖可用于分析多糖组分的结构和功能。