肽键的蛋白水解被认为是调节多种生理过程的必不可少的普遍机制。蛋白酶通常可分为四类蛋白水解酶:丝氨酸蛋白酶可能是一种已得到最全面表征的蛋白酶。这类蛋白酶包括胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶和弹性蛋白酶。半胱氨酸蛋白酶类包括木瓜蛋白酶、钙蛋白酶和溶酶体组织蛋白酶。 天冬氨酸蛋白酶包括胃蛋白酶和凝乳酶。金属蛋白酶包括嗜热菌蛋白酶和羧肽酶A。探索我们全面的经过严格测试的蛋白酶,以满足您的蛋白质工作流程的需求。
为了帮助您选择蛋白酶,我们的蛋白酶查找器可以帮助研究人员找到精确切割蛋白质所需的内切肽酶和外切肽酶。我们的蛋白酶可促进较小多肽或单个氨基酸中蛋白质的催化分解,可提供广泛的产品以满足您的蛋白质研究应用需求。
我们提供两种易于使用的试剂盒,用我们QC部门多年来使用的相同方法检测微量蛋白酶或测定总蛋白酶活性。我们已经使用这些方案来测试数千个样品的蛋白水解活性。
蛋白酶检测试剂盒是您所选择的荧光或比色检测法检测初级或微量蛋白酶活性的完整试剂盒。包括您所需要的一切,包括对照品、标准品、缓冲液和底物。为了方便起见,测定可以用试管或微量滴定板。每个试剂盒都含有足够的试剂用于200 x1 mL的分析。为了在测量低水平蛋白酶活性时获得更高的灵敏度,建议使用蛋白酶荧光检测试剂盒(PF0100)。为了更准确地定量初级蛋白酶活性,推荐使用蛋白酶比色检测试剂盒(PC0100)。
荧光检测试剂盒和比色检测试剂盒都已经对所有4类蛋白酶类别(丝氨酸、天冬氨酸、半胱氨酸和金属蛋白酶)的代表性样品进行了检测,以确保广泛应用的适用性。