技术规格说明书
产品名称
2-氰基苯磺酰胺
货号
563633
产品品牌
ALDRICH
CAS号
73542-86-6
分子量
182.20
测试
规格
APPEARANCEWHITE TO OFF-WHITE POWDER, CRYSTALS,
 CRYSTALLINE POWDER AND/OR CHUNKS
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE.
ELEMENTAL ANALYSISCARBON 44.5%-47.8%
 NITROGEN 14.8%-15.9%
 SULFUR 17.0%-18.2%
 APPROVED JANUARY 23, 2007 RJM
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。