技术规格说明书
产品名称
(3-硝基苯基)三氟硼酸钾
货号
571598
产品品牌
ALDRICH
CAS号
192863-40-4
分子量
229.01
测试
规格
APPEARANCEWHITE TO OFF-WHITE POWDER OR CRYSTALS
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE.
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE.
ELEMENTAL ANALYSISCARBON 30.7%-32.2%
 NITROGEN 5.9%- 6.3%
 AND/OR
TITRATION97.5%-102.5% (WITH HCLO4)
 APPROVED NOVEMBER 20, 2008 RJM
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。