技术规格说明书
产品名称
乙二胺四乙酸 ≥98.0% (KT)
货号
03620
产品品牌
SIAL
CAS号
60-00-4
分子量
292.24
测试
规格
APPEARANCE (COLOR)Colorless or White
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
TITRATION (KT) ZNSO4 0.1M98.0 - 102.0 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE