技术规格说明书
产品名称
按照 DIN EN ISO 9377-2/H53 标准的烃试剂盒
货号
68172
产品品牌
SIAL
CAS号
分子量
测试
规格
KIT-COMPOSITION PART 1ALKANE STANDARD MIXTURE # 94234
PART 2MINERAL OIL STANDARD MIXTURE TYPE A AND B # 18602
PART 3QC-STANDARD SOLUTION # 51706
PART 4EXTRACTION MEDIUM STOCK SOLUTION # 49574
PART 548 SPE-TUBES WITH FLORISIL AND SODIUM SULFATE # 52582-U
EXPIRY PERIOD24 MONTHS
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。