技术规格说明书
产品名称
Lithium sulfate 0.5M – PEG 8000 15% solution
货号
88862
产品品牌
SIGMA
CAS号
分子量
测试
规格
APPEARANCE (COLOR)Colorless
APPEARANCE (FORM)Liquid
DENSITY D20/41.065 - 1.069
REFRACTIVE INDEX N20/D1.360 - 1.364
PH4.5 - 4.9
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。