技术规格说明书
产品名称
Dipeptidyl Peptidase VII human recombinant, expressed in Sf9 cells
货号
D3321
产品品牌
SIGMA
CAS号
分子量
测试
规格
units/µg protein≥1500
 Enzyme Activity: One unit will hydrolyze 1
 picomole of Ala-Pro-AMC per minute at pH 7.4 at 25
 deg C
FormulationConforms
 Solution in 10% glycerol containing 25 mM Tris-HCl
 , pH 8.0, 130 mM NaCl, and 0.05% Tween-20.
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。