技术规格说明书
产品名称
2-丙基戊酸
货号
P6273
产品品牌
SIGMA
CAS号
99-66-1
分子量
144.21
测试
规格
APPEARANCE (COLOR)Colorless to Very Faint Yellow
APPEARANCE (FORM)Liquid
TITRATION (T) NAOH 0.1M97.5 - 102.5 %
PURITY (GC AREA %)≥ 97.5 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
RECOMMENDED RETEST PERIOD3 YEARS
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。