技术规格说明书
产品名称
CGRP II 8-37 human / β CGRP 8-37 human
货号
SCP0060
产品品牌
SIGMA
CAS号
分子量
3130.63
测试
规格
Formlyophilized powder
AppearanceWhite to off-white
Peptide Content> or = to 75%
Purity by HPLC> or = to 95%
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。