技术规格说明书
产品名称
苄基三乙基氯化铵 99%
货号
146552
产品品牌
aldrich
CAS号
56-37-1
分子量
227.77
测试
规格
APPEARANCE (COLOR)White to Off White
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
ARGENTOMETR. TITRATION98.5 - 101.5 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE