技术规格说明书
产品名称
25-羟基维生素D3 一水合物 ≥99.0% (HPLC)
货号
17938
产品品牌
sigma
CAS号
63283-36-3
分子量
418.65
测试
规格
APPEARANCE (COLOR)White to Off White
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
PURITY (HPLC AREA %)≥ 99.0 %
PURITY (TLC AREA %)≥ 99.0 %
WATER2.5 - 5.5 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
RECOMMENDED RETEST PERIOD28 MONTHS