Merck
Millipore Express SHC 筒式过滤器 30 in.0.5/0.2 µm 7 号 EPDM pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7, EPDM rubber seal
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm Cartridge 30
Millipore Express SHC 筒式过滤器 30 in.0.5/0.2 µm 7 号 EPDM pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7, EPDM rubber seal
别名:
Millipore Express® SHC,小柱
Products
产品分类
品牌
灭菌适用性
机构
长度(in)
质量水平
疏水性
支架材料
孔径(µm)
无菌性