Merck
Millipore Express® SHC,Opticap® XLT囊式 autoclavable, Opticap® XLT 30, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), filter diam. 10.7 cm (4.2 in.)
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm, Opticap® XLT 30 Capsule
Millipore Express® SHC,Opticap® XLT囊式 autoclavable, Opticap® XLT 30, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), filter diam. 10.7 cm (4.2 in.)
别名:
Millipore Express® SHC,Opticap® XLT囊式
Products
产品分类
品牌
灭菌适用性
机构
长度(cm)
长度(in)
质量水平
疏水性
外壳材料
支架材料
孔径(µm)
无菌性
灭菌方法
Showing 1-16 of 16