分析化学
细胞培养与分析
化学与生物化学
临床与诊断
过滤
绿色替代产品
工业微生物学
实验室器皿
材料科学
分子生物学与功能基因组学
mAbs 开发与制造
mRNA 开发与制造
制药和生物制药生产
蛋白质生物学
水净化
分析化学
细胞培养与分析
化学与合成
临床与诊断
环境与大麻测试
食品和饮料测试与制造
基因组学
材料科学与工程
微生物测试
mAbs 开发与制造
mRNA 开发与制造
制药和生物制药生产
蛋白质生物学
研究与疾病领域
水净化
合同制造
合同测试
定制产品
生命科学数字解决方案
IVD 开发与制造
产品服务
支持
安全数据表(SDS)
分析证书(COA)
原产地证书(COO)
质量证书(COQ)
客户支持
联系我们
网站智能化
常见问题
质量与监管
计算器和应用程序
网络研讨会
返回
mPAGE
®
预制胶试用套装
Products
产品分类
kits (6)
品牌
Millipore (6)
筛选产品
Showing 1-6 of 6
比较
Product Number
说明
价格
MP41G12TR1
mPAGE
®
预制胶试用套装,
includes 2 4-12% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
展开
查看定价
MP42G12TR1
mPAGE
®
预制胶试用套装,
includes two 4-20% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
展开
查看定价
MP41G12TR2
mPAGE
®
预制胶试用套装,
includes two 4-12% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MES SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
展开
查看定价
MP12W12TR2
mPAGE
®
预制胶试用套装,
includes two 12% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MES SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
展开
查看定价
MP10W12TR1
mPAGE
®
预制胶试用套装,
includes two 10% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
展开
查看定价
MP10W12TR2
mPAGE
®
预制胶试用套装,
includes two 10% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MES SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters