Talboys block heater AC/DC input 230 V AC, Schuko plug

Talboys block heater

Talboys block heater AC/DC input 230 V AC, Schuko plug

产品对比指南

请使用如下性质配置您的对比表。(最多可选择3。)

Select Attribute
Select Attribute
Select Attribute
Sort By: Default
货号
产品描述
价格
Talboys block heater, AC/DC input 110 V AC, US 2-pin plug
Talboys block heater, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。