四丁基硫酸氢铵 溶液 ~55% in H2O

四丁基硫酸氢铵 溶液

四丁基硫酸氢铵 溶液 ~55% in H2O
别名:
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate 溶液, 四丁基酒石酸氢铵 溶液
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HSO4)
CAS号:
分子量:
339.53

产品对比指南

请使用如下性质配置您的对比表。(最多可选择3。)

Select Attribute
Select Attribute
Select Attribute
Sort by: Default
货号
产品描述
价格
四丁基硫酸氢铵 溶液, suitable for ion pair chromatography, LiChropur, concentrate, ampule
四丁基硫酸氢铵 溶液, ~55% in H2O