分析化学
细胞培养与分析
化学与生物化学
临床与诊断
过滤
绿色替代产品
工业微生物学
实验室器皿
材料科学
分子生物学与功能基因组学
mAbs 开发与制造
mRNA 开发与制造
制药和生物制药生产
蛋白质生物学
水净化
分析化学
细胞培养与分析
化学与合成
临床与诊断
环境与大麻测试
食品和饮料测试与制造
基因组学
材料科学与工程
微生物测试
mAbs 开发与制造
mRNA 开发与制造
制药和生物制药生产
蛋白质生物学
研究与疾病领域
水净化
合同制造
合同测试
定制产品
生命科学数字解决方案
IVD 开发与制造
产品服务
支持
安全数据表(SDS)
分析证书(COA)
原产地证书(COO)
质量证书(COQ)
客户支持
联系我们
网站智能化
常见问题
质量与监管
计算器和应用程序
网络研讨会
返回
Viresolve
®
Pro Shield H
别名:
Viresolve
®
Pro Shield H
Products
产品分类
instruments (2)
品牌
Millipore (6)
长度(cm)
长度(in)
表面积 cm²
质量水平
颜色
外壳材料
膜材料
筛选产品
Showing 1-6 of 6
比较
Product Number
说明
价格
VPPH103NB1
Viresolve
®
Pro Shield H,
Virus prefilter, Viresolve
®
Pro Shield H, Modus 1.3 format, filtration area 0.22 m²
展开
查看定价
VPMHKITNB9
Viresolve
®
Pro Shield H,
Virus prefilter, Viresolve
®
Pro Shield H, Micro kit, filtration area 3.1 cm²
展开
查看定价
VPPH101NB1
Viresolve
®
Pro Shield H,
Virus prefilter, Viresolve
®
Pro Shield H, Modus 1.1 format, filtration area 0.017 m²
展开
查看定价
VPPH102NB1
Viresolve
®
Pro Shield H,
Virus prefilter, Viresolve
®
Pro Shield H, Modus 1.2 format, filtration area 0.07 m²
展开
查看定价
VPPH202NB1
Viresolve
®
Pro Shield H,
Virus prefilter, Viresolve
®
Pro Shield H, Magnus 2.2 format, filtration area 1.53 m²
展开
查看定价
VPPH201NB1
Viresolve
®
Pro Shield H,
Virus prefilter, Viresolve
®
Pro Shield H, Magnus 2.1 format, filtration area 0.51 m²