绿色化学旨在通过专门的、可持续的预防计划,减少化学相关物质对人类健康的影响,并从根本上消除其对环境的污染。通过采用环保的反应介质,提高反应速率,降低反应温度。
绿色化学概念利用科学的创新解决方案来解决实验室中存在的环境问题。John C. Warner和美国国家环境保护局污染预防和毒物办公室的有机化学家Paul T. Anastas于1991年制定了《绿色化学12条原则》。这些原则可以分为“降低风险”和“最小化环境足迹”两类。
想了解我们如何践行绿色12原则吗?不妨查看我们的DOZN™定量绿色化学评估工具,也可以探索一下我们的四类绿色替代产品。
事先预防浪费好过事后废物清理。
举例:部分ZooMAb®抗体
应利用各种方法多管齐下,尽量保证物尽其用。
举例:重新设计的XPhos产品
应利用各种方法多管齐下,以尽量使用和产出对人类健康和环境有微毒或无毒的物质。
举例:部分溶剂和合成砌块
化学产品在实现所需功能的同时,应尽量降低毒性,
避免使用辅助物质(例如溶剂、分离剂等),并确保使用时无毒。
举例:绿色溶剂
应意识到化学工作过程的能耗对环境和经济的影响,尽量降低能耗。如有可能,应在环境温度和压力下利用混合能源。
举例:部分抗体、酶等
如技术和经济允许,应使用可再生原料,避免原料消耗。
举例:生物质溶剂
应尽量减少或避免需要额外试剂且会产生废物的非必要衍生化作用(如使用封闭基团、进行保护/脱保护、对物理/化学过程进行临时修饰等)。
催化试剂(尽量具有选择性)优于化学计量试剂。
举例:部分过渡金属催化剂
化学产品的设计应以其在功能结束时分解为无害降解产物,不会在环境中持续存在为原则。
举例:生物可降解表面活性剂
应进一步开发分析方法,以在产生有害物质前进行实时、过程中监测和控制。
化学工作流程中使用物质和物质形式的选择,应以防止化学意外事故(如泄露、爆炸和火灾)为原则。