Merck
主页小分子HPLCMilli-Q® Advantage A10纯水系统
Milli-Q® Advantage A10纯水系统
客户至上的超纯水解决方案
概览
智能。直观。让您无忧无虑地工作,最大程度提升实验室工作效率。创新的人体工程学设计以及强大的纯化树脂,确保优质超纯水源源不断。不妨了解一下Milli-Q® IQ 7000是如何改变您在实验室中的工作方式的。
功能与优势一览
  • 简单而直观的取水:通过全新的“滚轮”取水,Q-POD®取水手臂让取水变得远更简单精确,毫不费力。其丰富的取水功能,是实验室日常工作的一大福音。
Milli-Q® IQ 7000 纯水系统
  • 大型交互式触摸屏:如同智能手机,只需轻松点击Q-POD®取水臂的交互式触摸屏,即可随心所欲地操作。
  • 优化的实验室空间:让您的工作场所井井有条!系统设计注重安装整洁和台面干净,告别凌乱的管线。只需专心与Q-POD®取水臂互动——这款紧凑系统的其余部分可轻松融入实验室环境。对于多点使用的实验室,最多能够连接4台Q-POD®取水臂。
  • 卓越的超纯水—始终如一—达到痕量水平:Milli-Q® IQ 7000系统结合Jetpore® IQnano®树脂提供始终如一的微量超纯水。其纯度之高,彻底消除您在关键实验中的后顾之忧。同时,通过A10® TOC机载监控功能,可以避免不确定性或结果误读,以及费时费钱的反复分析。
  • 改善的可持续性:我们的产品设计注重可持续性。Milli-Q® IQ 7000系统使用了无汞、环保的紫外线氧化灯。此外,通过“LabClose”模式使系统自动进入“休眠”状态,在您离开实验室时保持系统水质,同时节约能耗。
  • 高级的可追溯性:高级数据追溯是Milli-Q® IQ 7000的一大特性。取水事件确保所有取水报告历史记录在案,而每日质量评估为水质提供了长期可追溯性。当需要进行更深入的分析时,完整历史记录是对所有系统数据的全局归档。此外,POD-Paks系统和IPAK预处理柱还带有e-Sure标签,也确保了可追溯性。
  • 质量及合规性 - 成熟的设计,结合我们严格的生产质量保证体系,为您提供绝对保障。我们可提供包括验证支持在内的一整套服务,由认证现场服务工程师使用已校准的设备依照Milli-Q®专用确认工作指南开展。Milli-Q®水质合规性报告如下:I级水质满足ASTM®、ISO® 3696和CLSI®规范;高纯水满足EP规范;纯水满足USP规范。可视需要提供这些报告。
视频:注重实验室效率
了解Milli-Q® IQ 7000是如何通过其人体工程学设计、精确取水选项、高清数字触摸屏、集成式数据管理系统、轻松维护以及更多功能改变您实验室中的日常工作的。
Milli-Q® IQ 7000的其他视频
  • 特点
  • 一键式精度
  • 一键式效率
水规格/国际标准
Feed water requirements
* 当压强处于0-0.1 bar之间时,系统也能运行,但产水流速可能降低。
超纯水,1型水规格1(来自Q-POD® 取水臂)
Ultrapure, Type 1 water specifications1 (from Q-POD® dispenser)
1 这些值是典型值,可能会因进水污染物的性质和浓度而变化。
2 也可根据USP要求以非温度补偿的形式显示电阻率。
3 在适当操作条件下的值,否则通常≤5ppb。
4 装有Millipak®和Millipak® Gold
5装有Biopak®
6装有Millipak® Gold并安装在层流罩中
国际法规要求
CE和cUL合规性声明:
Milli-Q® IQ 7000系统经过独立认证机构检验,符合欧盟安全和电磁兼容性相关CE指令。用户可要求查阅该报告。此外,Milli-Q® IQ 7000系统采用UL推荐的组件、依据UL操作规范生产,并通过cUL认证。登记证书可在UL网站查验:www.ul.com