Merck
主页固相微萃取(SPME)Supel™ BioSPME 96头固相微萃取装置
Supel™ BioSPME 96头固相微萃取装置
与快速平衡透析法相比,通量提高3倍以上
与血浆蛋白结合研究及其他游离分析物分析采用的现有样品制备技术相比,Supel™ BioSPME 96头固相微萃取装置大幅提升了速度和简便性。这一全新的创新技术专门针对当今生物分析实验室严苛的规范和质量水平要求而研制。 
视频:SUPEL™ BIOSPME 96头固相微萃取装置用于LC-MS分析
Supel™ BioSPME主要优势
  • 与快速平衡透析法相比,通量提高3倍以上
  • 标准96头形式,兼容标准耗材和自动化系统
  • 工作流程简单,支持全自动化系统或手动操作
  • 与平衡透析法不同,可完全去除磷脂
  • 准确度和精确度数据与平衡透析和快速平衡透析法相当
  • 批次间及装置内96个萃取头间可重现性佳
想要了解Supel™ BioSPME 96头固相微萃取装置的实际使用情况吗?请参阅我们的产品应用资料
Supel™ BioSPME与快速平衡透析法的蛋白结合率对比
我们将Supel™ BioSPME 96头固相微萃取装置与快速平衡透析法进行了直接对比,毕竟后者是公认的血浆蛋白结合率测定标准方法。与快速平衡透析法直接对比分析的数据结果显示,Supel™ BioSPME通常可以3倍的通量提供准确的结果。蓝线表示文献记载的蛋白结合率范围;星号表示该化合物在生理性pH值下是带电的。
Supel™ BioSPME 96头固相微萃取装置与快速平衡透析法的对比
与快速平衡透析法相比,Supel™ BioSPME 96头固相微萃取装置可提供许多优势。在保持执行此类工作流程的生物实验室要求的同等高标准准确度和可重现性的前提下,Supel™ BioSPME 96固相微萃取装置更省时、样品更干净、工作流程更简单。如需了解更详细的对比结果,欢迎下载Supel™ BioSPME与快速平衡透析法的对比应用资料。另外,根据您实验室的需求和配套能力,Supel™ BioSPME装置还允许您灵活选择全自动或手动方法。