跳转至内容
主页Milli-Q® 台式实验室水净化系统Milli-Q® IX 纯实验室水系统
Milli-Q® IX 纯实验室水系统
可靠的纯度2级水,确保实验结果可重复性与实验室工作效率
为了确保水质不会影响您的分析结果,Milli-Q® IX 水净化系统可提供可靠的高品质 2 类纯水,满足您实验室的需求。 
观看下方视频,了解该系统如何提供品质稳定的纯水、防止污染,并提升实验室工作效率。
适用于规范化和研究实验室环境的Milli-Q® IX系统
Milli-Q® IX 水净化系统可满足监管环境中实验室的需求,在这些环境中,合规性、准确性和效率至关重要(例如食品饮料、环境及工业检测实验室;临床实验室;制药行业)。该系统还助力科研与创新实验室更快地发现和开发下一代突破性成果(例如高校、研究机构、制药研发、生物技术)。
稳定可靠的2型纯水水质
互补且可持续的净化技术——包括我们的自再生 Elix® EDI 模块和无汞 ech2o® 紫外线灯——确保始终提供高品质的纯水。终级过滤器和精制器可进一步将水质调整至满足您的具体应用需求。此外,通过在饮水机触摸屏上直接进行准确且持续的电阻率监测,您将始终对纯水质量充满信心。
  • 高效IPAK Gard®预处理滤芯可去除自来水中的胶体、颗粒、游离氯和矿物质,从而保护反渗透(RO)膜,提升系统性能
  • 先进的 RO 系统可去除 95–99% 的污染物,包括离子、颗粒、细菌和大型有机物。其水回收回路可降低用水量,并能根据进水温度或电导率自动调节,以确保恒定的产水流量
  • 我们的 Elix® 电去离子 (EDI) 模块可去除残留离子,确保纯水品质始终卓越。该模块通过微弱电场持续对离子交换树脂进行自再生,无需化学再生程序,从而减少维护工作,并确保运行成本低且可预测。
水电阻率与净水系统运行时间的关系图,显示了Elix EDI水质随时间推移保持稳定,而标准去离子水的水质电阻率则出现骤降
  • 无汞 ech2o® 紫外线灯——采用波长为 265 纳米的无汞 UVC LED 技术,可实现最高效的细菌灭活。这些灯管安装在系统的自动循环回路中以及纯水储水罐内,以多方位预防细菌污染。
智能纯水储水罐
探索我们迄今为止对储水最完善的保护方案。这款智能纯水储水解决方案提供针对细菌、颗粒物及二氧化碳污染的多重防护,比以往任何时候都更能保障水质纯净:
  • 在产水前,对RO膜和Elix® EDI模块进行自动冲洗,确保只有最高品质的纯水进入储水罐
  • 无缝集成的排气过滤器可增强对空气中污染物的防护
  • 自动消毒模块 (ASM) 通过定期对储水及储水罐内壁进行辐照,有效防止细菌滋生和生物膜形成
  • 溢流传感器取代了通向排水口的液压溢流连接,消除了这一逆向污染源
  • 通过杀菌紫外线灯对储水进行自动循环,可保持水箱内的水质,并确保随时备有高质量的 2 类水供使用
无汞图标
通过技术与设计提升实验室的可持续性
创新的净化技术和设计特性最大限度地降低了Milli‑Q® IX水净化系统对环境的影响。其主要可持续性特点包括:
  • 凭借自再生 Elix® EDI 模块,无需化学再生,从而杜绝化学废物产生
  • 先进的 RO 技术可回收浓水,从而减少水资源浪费并降低总体用水量
  • 通过组件和工艺优化以及改进的“实验室关闭”模式*,系统能耗降低高达 41%
  • 采用无汞杀菌 ech2o® 紫外线灯 
  • 系统、储水罐及耗材*体积更紧凑,从而减少了制造、包装和运输过程中的塑料使用量
  • 更环保的包装*采用100%再生纸板(具有可持续林业认证)及生物基PE作为保护内衬
  • 新型排水盖可排出滤芯中约 44% 的水,约占滤芯在废弃前总重量的 25%
* 对比对象为上一代系统或滤芯。
更环保的替代品图标
更环保的替代产品
Milli-Q® IX 实验室用水系统和净化套件已针对对全球变暖产生关键影响的 7 个维度进行了评估:能源与排放、水资源、包装、材料、供应商与制造、循环经济,以及易用性与创新。
作为“更环保的替代产品”,我们认证这些系统在降低能耗、减少塑料及包装使用方面表现优异,且完全不含汞。点击此处查看各系统的“可持续设计”评分卡:
操作简便直观,助力实验室日常高效运作
凭借我们符合人体工学且创新的 E-POD® 纯水机,您随时都能便捷地获取新鲜纯净的水:
  • 旋转出水旋钮或轻触触摸屏——即使戴着手套也能轻松操作——即可调节出水流量或设定出水量。
  • 通过触摸屏选择出水模式、监测水质参数、快速调取数据或控制关键系统功能。
  • 尝试定量出水模式,可自动将玻璃器皿注满至您设定的体积。只需按下按钮、触摸屏幕或脚踏开关(可选)即可重复操作。
免维护
智能设计使系统操作简便,维护无忧:
  • 自动维护功能包括 RO 冲洗、EDI 冲洗、循环回路以及水箱紫外线消毒
  • 自动警报会在耗材需要更换时发出通知,以避免影响主要组件的风险
  • 屏幕向导可引导您在实验室内部完成简单的维护和故障排除操作
  • “旋转锁定”式滤芯更换操作简单,实验室内的任何人员都能在几分钟内轻松完成
  • 协调一致的年度耗材更换方案最大限度地减少麻烦
节省空间且灵活的安装选项
Milli-Q® IX 系统设计旨在节省宝贵空间,实验台上仅需放置纤薄的 E-POD® 分配器。紧凑型纯化单元和储液罐可根据您的需求集成在实验台下方、墙壁上,或两者结合。 提供多种产水流量(3、5、10、15 L/h)和储水罐容量(25、50、100 L)选项,确保全面满足实验室需求。单套系统可为两个分配器供液,POD 间距最长可达 5 米。这样,远端实验台——甚至其他实验室——的科研人员也能获得纯水。
MyMilli-Q 数字服务图标
数字服务简化系统维护并保障生产效率
MyMilli-Q™ 远程维护是一项独特的在线监控与服务功能,可提供:
  • 远程访问您的系统及其数据 
  • 发生警报或异常时,通过电子邮件或短信自动发送通知
  • 通过远程诊断和维修实现更快捷的服务
  • 简化的数据管理与先进的追溯功能,从而简化审计和认证流程
观看《互联的便利》视频,了解互联净水系统如何助力您的实验室高效运转,确保工作不中断。
订购信息与规格
Loading