Merck
主页测序氨基酸密码子轮
氨基酸密码子轮
氨基酸密码子轮(也称为氨基酸色轮)是查找 RNA 序列中哪个氨基酸被翻译的有用工具。密码子轮是科学家、研究人员和学生在 RNA 序列翻译过程中用来查找氨基酸的一种快速、简便的参考工具。
氨基酸轮的使用方法
要使用氨基酸密码子轮,首先需从中心开始,沿着 RNA 密码子查找,直到找到 3 个核苷酸的碱基。接下来,将这三个碱基从 mRNA 密码子翻译成一个氨基酸。这个过程被称为 RNA 翻译。一旦建立,沿着 RNA 序列寻找其翻译的氨基酸。mRNA 翻译成的蛋白质是由这些氨基酸组成的。
meta
在 RNA 翻译过程中使用此氨基酸密码子轮来发现与你的序列相关的氨基酸。
下载并打印氨基酸轮
这些文件可以下载为您自己的可打印氨基酸密码子轮。
可下载的氨基酸轮格式为 PDFJPGPNG。或者,也可在新的浏览器窗口中启动氨基酸密码子轮 SVG
此内容为免费提供,可以重复使用,并通过适当的链接返回资源并提及我们的域名。请添加书签并共享此页面。 