跳转至内容
主页如何使用 mPAGE® Lux 凝胶浇铸系统更快地制备 SDS-PAGE 凝胶
如何使用 mPAGE® Lux 凝胶浇铸系统更快地制备 SDS-PAGE 凝胶
了解 mPAGE® Lux 浇铸系统,只需 3 分钟即可制备即用型 SDS-PAGE 凝胶。新鲜的 SDS-PAGE 凝胶,随时待命,随用随取。感兴趣吗?请在下方索取资料。
轻松制作电泳胶
如何制备SDS-PAGE凝胶?凝胶制备通常需要分步骤浇注分离胶和堆积胶,这一过程既耗时又繁琐。传统上,研究人员在满足凝胶制备和电泳需求方面可选方案有限。 我们创新的 mPAGE® Lux SDS-PAGE 凝胶浇铸系统旨在兼具手工浇铸凝胶的灵活性与预制凝胶的可靠性,同时避免了其他替代方案带来的质量损失、时间浪费或显著更高的成本。使用我们的 mPAGE® Lux 浇铸系统,三分钟内即可完成凝胶制备。您可以告别传统方法及其耗时且繁琐的手工操作步骤。这真是令人耳目一新。
一位面带微笑的科学家正在使用 mPAGE® Lux 凝胶浇铸系统制作 SDS-PAGE 凝胶。
mPAGE® Lux 凝胶浇铸系统特点与优势
mPAGE® Lux 凝胶浇铸系统采用更快速、更简便、更安全的方法替代传统的蛋白质凝胶浇铸流程,并能获得更可重复的结果。使用 mPAGE® Lux 浇铸系统,90 秒即可固化一块微型凝胶,而传统方法则需要超过 90 分钟。 我们采用紫外线照射的快速浇铸工作流程可加速 mPAGE® Lux Bis-Tris 试剂的固化,而 Bis-Tris 凝胶化学特性则使电泳时间比传统方法更短。请观看下方视频,了解如何使用该浇铸系统制作蛋白质凝胶。
采用精确系统控制的一步法光聚合技术,加上准备步骤更少,意味着出错的可能性更低。我们的 mPAGE® 浇铸器可防止渗漏,而使用 Bis-Tris 凝胶与手工浇铸的 Tris-甘氨酸凝胶相比,能提供更优异的条带质量。 此外,mPAGE® Lux 试剂盒、mPAGE® TurboMix 试剂盒和 mPAGE® 预制胶均采用 Bis-Tris 化学体系,并使用相同的电泳缓冲液和凝胶染色剂。我们的 mPAGE® Lux 浇铸系统不使用 APS 或 TEMED,通过减少有毒化学品的使用,提供更安全的选择。
为了进一步提高兼容性并满足您的工作流程需求,我们现推出 mPAGE® 夹扣式遮罩。使用 mPAGE® 夹扣式遮罩时,在通过固化系统(mPAGE® Lux 固化站)对凝胶进行固化时,可同时使用 Bio-Rad Mini-PROTEAN® 短板、间隔板和梳子,以及 mPAGE® Mini 短板、间隔板和梳子。
注:使用夹扣式遮罩时,不再需要 mPAGE® Lux 遮罩短板,但遮罩短板仍可继续使用。
传统手工浇铸工作流程
SDS-PAGE凝胶传统手工浇铸工作流程信息图,展示了扩展步骤以及90分钟或更长的聚合时间
图1。SDS-PAGE凝胶传统手工浇铸工作流程信息图,展示了扩展步骤以及90分钟或更长的聚合时间。
mPAGE®Lux 工作流程
mPAGE® Lux 浇铸系统采用 Bis-Tris 凝胶浇铸工作流程,步骤更少,聚合时间不到 3 分钟。
图2。传统凝胶浇铸与 mPAGE® Lux 工作流程的对比。与传统的凝胶浇铸技术相比,mPAGE® Lux 浇铸系统整体步骤更少、聚合时间更短,且产生的有毒废物更少。使用 mPAGE® Lux 浇铸系统制备的凝胶与 mPAGE® Mini-gel Tank 以及 Bio-Rad Mini-PROTEAN® Cells 兼容。 如需获得卓越的分辨率并缩短电泳时间,请使用我们的 mPAGE® 缓冲液。mPAGE® Lux 凝胶与 Bis-Tris 兼容缓冲液和染色试剂兼容。
凝胶浇铸的步骤有哪些?
SDS-PAGE凝胶的制备通常包括称量、预混合凝胶溶液、浇铸以及等待聚合完成。虽然传统的手工浇铸凝胶方法常被视为更经济的解决方案,但该方法耗时较长,需要许多人工操作步骤,这可能会导致凝胶配方不一致。手工浇铸凝胶的质量及其所生成的数据质量,取决于蛋白质凝胶配方的一致性,这样才能避免因凝胶失败而浪费宝贵的试剂和时间。
mPAGE® Lux 浇铸系统中 Bis-Tris 与 Tris-甘氨酸凝胶数据的比较
图3。与 mPAGE® Lux Bis-Tris 凝胶和手工浇铸的 Tris-甘氨酸凝胶的数据质量对比。mPAGE® Lux Bis-Tris 凝胶(左)与手工浇铸的 Tris-甘氨酸凝胶(右)的条带质量对比。两种凝胶均为 10% 丙烯酰胺凝胶,并加载了经滴定处理的 A431 人细胞裂解液。 电泳运行时间为:200V条件下42分钟(Lux凝胶),120V条件下119分钟(Tris-甘氨酸凝胶)。凝胶均使用ReadyBlue™库马西凝胶染色剂进行染色。
mPAGE® Lux 浇铸系统为您的凝胶浇铸流程提供了创新解决方案。您不再需要在节省时间和节省资源之间做出取舍。我们这款新型凝胶浇铸系统让研究人员能够在需要时快速、轻松地浇铸凝胶,其成本仅为预制凝胶技术的零头。借助 mPAGE® Lux 浇铸系统,提升您的实验室效率,并优化凝胶电泳工作流程。
mPAGE® Lux 浇铸系统的 Western blot 转移方法。
图4。湿法、快速法和半干法转膜法的Western blotting比较。比较实验采用12% mPAGE® Lux Bis-Tris凝胶,在凝胶电泳过程中加入不同浓度的A431人细胞裂解液,并采用多种转膜方法将蛋白质转移至Immobilon®-P膜上。 将膜用抗EGFR和抗ErK1/2抗体进行免疫印迹,随后使用Immobilon® ECL Ultra Western HRP底物进行显色。Turbo法 = 使用Bio-Rad Trans-Blot® Turbo™转印系统和Trans-Blot® Turbo™转印包进行转印。
在相同条件下对A431细胞裂解液进行分析时,四块mPAGE® Lux凝胶均表现出一致的性能。
mPAGE® Lux 浇铸系统的可重复性,通过在相同条件下电泳时,对四条 Bis-Tris 凝胶蛋白带中未染色的分子量标记物的相对迁移距离进行标准差计算来体现。
图5. mPAGE® Lux Bis-Tris凝胶的再现性。A. 制备了四块8%凝胶,并用A341人细胞裂解液进行滴定电泳,随后使用ReadyBlue™库马西凝胶染色剂进行染色。B. 计算了每块凝胶中未染色的分子量标记物的相对迁移距离(Rf)。每条蛋白带均标示了标准偏差。
mPAGE® Lux 试剂的保质期评估表明,其稳定性可达 12 个月。
图6。mPAGE® Lux Bis-Tris 试剂保质期分析。使用 (A) 0 个月、(B) 6 个月、(C) 12 个月或 (D) 24 个月的试剂制备的 mPAGE® Lux Bis-Tris 凝胶。未观察到电泳图谱或电泳时间存在差异。
mPAGE® Lux 浇铸系统和 Bis-Tris 试剂盒
将 mPAGE® Lux 浇铸系统引入您的实验室,3 分钟内即可获得即用型 Western blot 凝胶和电泳凝胶。放松一下,体验快速、低浪费且无需担心失败的凝胶浇铸过程。这才是新鲜体验。 充分利用我们的 mPAGE® Lux 浇铸系统套件,其中包含 mPAGE® Lux 固化站、mPAGE® Lux 混合管、mPAGE® 凝胶浇铸器、10 孔和 15 孔 mPAGE® 梳子、mPAGE® 迷你间隔板以及 10 孔和 15 孔 mPAGE® Lux 遮罩短板。以下是各浇铸套件的描述和配置:
mPAGE® Lux 凝胶浇铸工作站
图7。mPAGE® Lux 固化站。
mPAGE® Lux Bis-Tris 试剂盒是专为 mPAGE® Lux 浇铸系统设计的专用试剂盒。mPAGE® Lux Bis-Tris 试剂盒由 3 种组分组成:分离液、稀释液和堆积液。 该试剂盒适用于8.0%-13.5%浓度的各种丙烯酰胺凝胶。mPAGE® Lux 试剂盒的说明和组成如下:
 mPAGE® Lux SDS-PAGE 凝胶浇铸操作规程
所有溶液必须避光保存,以防止聚合。在浇铸凝胶前,请将所有溶液调至室温。
分离凝胶
  1. 将分离液与稀释液混合,制备分离凝胶溶液。混合体积请参见下表。分离凝胶溶液可批量制备,以便依次制备多个凝胶。
  2. 使用干净的移液管,将分离液加入黑色混合管或其他不透明容器中。
  3. 使用干净的移液管,将稀释剂加入同一混合管中。
  4. 通过轻轻将容器首尾翻转来混合。切勿使用涡旋混合器。
电泳胶溶液体积
使用以下体积可制备一块 1.0 mm 的凝胶。有关 0.75 mm 和 1.5 mm 溶液体积的信息,请参阅产品页面上的完整用户指南
上样凝胶
上样液开瓶即用。制作1.0 mm凝胶时,需使用1.5 mL上样液。重要提示:请勿稀释上样液。
凝胶浇铸
  1. 用温和的洗涤剂清洗玻璃板,并用去离子水冲洗。使用前用70%乙醇擦拭。
  2. 使用 mPAGE® 间隔板和 mPAGE® Lux 带遮罩短板组装 mPAGE® 凝胶浇铸器,以形成玻璃卡匣。带遮罩短板应放置在卡匣左侧,使文字朝向左侧。在关闭浇铸器夹具之前,请确保两块玻璃板在浇铸器底座处对齐。注意:mPAGE® Lux 带遮罩短板必须与 mPAGE® 固化站配合使用。
  3. 按下电源按钮,开启 mPAGE® Lux 固化站。固化站将启动自检。自检完成后,将显示就绪屏幕。
  4. 打开门,将凝胶浇铸框放入固化站,使浇铸框对齐在缓冲块后方。
  5. 使用干净的 5 毫升移液管,将配好的分离凝胶溶液加入 mPAGE® 凝胶浇铸框中,液面高度应达到标示的填充线。
  6. 使用干净的 5 毫升移液管,缓慢加入堆积溶液,直至液面达到短板顶部。
  7. 以一定角度缓慢插入 mPAGE® 梳子,以防止梳齿下方形成气泡。重要提示:混合使用不同格孔规格可能会导致格孔形成不规范。请使用:
    • 10孔梳搭配10孔 mPAGE® Lux 遮蔽短板
    • 15孔梳搭配15孔 mPAGE® Lux 遮蔽短板
  8. 擦去短板前端溢出的溶液,以防止溢出处出现固化不完全的情况。
  9. 将夹扣式遮罩安装在短板和浇铸框架上。
    • 遮罩的前端应紧贴短板,完全覆盖梳齿。
  10. 关闭固化站门,并选择凝胶厚度。
  11. 按“开始”键开始凝胶固化。提示:如果要浇铸多个凝胶,可以在第一个凝胶固化时,立即使用第二台凝胶浇铸机开始凝胶浇铸过程。
  12. 固化完成后,打开门并取出凝胶铸造机。通过降低张力夹以释放铸造机框架,将卡匣从凝胶铸造机中取出。然后打开框架两侧,从顶部将卡匣滑出。
  13. 请立即使用凝胶,或用湿纸巾包裹卡匣,平放于拉链袋或其他密封容器中,在 2-8 °C 条件下保存,最长不超过 2 周。请勿将卡匣暴露在空气中,否则凝胶会变干。
mPAGE® Lux Bis-Tris 凝胶(含 MOPS 和 MES 电泳缓冲液)
mPAGE® Lux Bis-Tris 凝胶专为配合 MOPS 或 MES 电泳缓冲液使用而设计。根据所使用的电泳缓冲液不同,可获得截然不同的分离图谱。MOPS 缓冲液可用于精细调节大分子和中型蛋白的分离,而 MES 缓冲液则能为小分子蛋白提供最佳分离效果。 请参考迁移图(图 8),以确定哪种凝胶电泳缓冲液系统最适合您预期的分离范围。
mPAGE™ Lux Bis-Tris 凝胶体系配合 MOPS 和 MES 电泳缓冲液的蛋白质迁移图(kDa)。该图展示了 8%、10%、12% 和 13.5% mPAGE™ Lux 凝胶中蛋白质的迁移情况。 使用 MOPS 电泳缓冲液分离的蛋白质通常比使用 MES 电泳缓冲液分离的蛋白质在凝胶中迁移得更远。较低浓度的凝胶适用于高分子量范围的分离,而较高浓度的凝胶则适用于低分子量范围的分离。MOPS 电泳缓冲液更适合分离中至高分子量蛋白质,而 MES 电泳缓冲液在分离中至低分子量蛋白质方面具有优势。
图8。使用 MOPS SDS 电泳缓冲液和 MES SDS 电泳缓冲液的 mPAGE® Lux Bis-Tris 凝胶的迁移图(kDa)。
电泳后如何取出凝胶
使用凝胶刮刀将凝胶从玻璃托盘中取出。沿凝胶边缘(右侧)切割,以避免凝胶撕裂。mPAGE® Lux Bis-Tris 凝胶仅应与 MOPS-SDS 或 MES-SDS 电泳缓冲液配合使用。Bis-Tris 凝胶与 Tris-甘氨酸电泳缓冲液不兼容。
使用 mPAGE® Lux 凝胶浇注系统实现可持续凝胶浇注
为了量化我们的 mPAGE® Lux 浇铸系统带来的可持续性影响,我们将其与一种代表性的快速浇铸试剂盒(用于手工浇铸蛋白质电泳用聚丙烯酰胺凝胶)进行了对比计算。这两种系统均需要使用可重复使用的浇铸套件和手工浇铸试剂套件。 mPAGE® Lux 浇铸系统还需使用 mPAGE® Lux 凝胶固化站,而基准系统则需使用 APS 和 TEMED,这两者需与手动浇铸试剂盒分开购买。
本次评估考虑了在 mPAGE® Lux 凝胶固化站最低使用寿命(5 年)内,制备电泳凝胶所需的所有组件。这包括手工浇铸套件、必要试剂以及所有所需消耗性实验室器具在生产、包装、分销、使用及报废阶段产生的影响。 计算基于每年生产 250、500 或 1000 块凝胶的假设,并宣称其与基准系统相比具有最小差异。
材料与产品的可持续性属性
尽管 mPAGE® Lux 浇铸系统是用于手工浇铸聚丙烯酰胺凝胶的创新工作流程解决方案,但仍需使用一定量的塑料耗材和危险试剂。虽然在此应用中尚无丙烯酰胺的合适替代品,但该系统已消除了所有其余的化学危害,且所需塑料耗材的用量较基准系统显著减少。
如图所示,mPAGE® Lux 浇铸系统所需的凝胶固化站额外质量,已被凝胶浇铸工作流程中所需产品用量的减少所抵消。在仪器整个使用寿命期间,与快速浇铸系统相比,系统总质量减少了至少 20%。
每年浇铸500块凝胶时的系统终身质量(kg):
mPAGE® Lux 系统和参考产品系统每年制备 500 个凝胶所需的质量。
图9。mPAGE® Lux Casting 系统与参比产品系统在每年浇铸 500 块凝胶时的系统总质量(kg)随使用时间变化的对比。深蓝色 = 参比产品系统。浅蓝色 = mPAGE® Lux Casting 系统。
此外,该产品遵循SMASH包装原则——这是我们的战略,旨在通过减少包装、采用更可持续的材料以及简化回收流程,推动包装可持续性的提升。
  • 与基准系统相比,产品及其功能单元所需的附加物品的包装量减少了30%。
  • 系统中 100% 的纤维基包装均通过了可持续林业认证。
  • 所有保护性泡沫衬垫均由 100% 再生聚乙烯制成。
  • 根据我们的 SMASH 准则,包装中不含任何会阻碍回收利用的材料。
mPAGE® Lux 浇铸系统的分销与产品使用
所需耗材的减少以及某些试剂的取消,显著降低了与运输相关的影响。在仪器最低使用寿命期间,常规运输组件及其相关包装的质量减少了至少24%。
虽然新增的设备在运行过程中确实需要消耗能源,但 mPAGE® Lux 浇铸工作站的设计充分考虑了节能需求。通过采用 LED 照明和简洁直观的用户界面,其总体能耗始终保持在极低的水平。 固化 1000 块凝胶所需的累计能耗仅为 1.65 千瓦时,相当于笔记本电脑约 33 小时的用电量。整个凝胶浇注工作流程中产生的一次性塑料废弃物减少了至少 25%。此外,mPAGE® Lux 试剂在环境光照下会自发聚合,从而消除了废物流中未聚合的丙烯酰胺残留物。
通过按需浇铸新鲜、即用型凝胶,消除了预先制备后可能闲置的凝胶带来的风险。mPAGE® Lux 系统无需囤积试剂盒或预先浇铸不同浓度的凝胶,从而减少了因组分过期而产生的废弃物。mPAGE® Lux 固化站属于电子设备,因此必须按照所有适用法规进行处置。 有关电子废物处置的更多信息,请访问我们的《WEEE 合规》页面
该产品在整个产品生命周期内均展现出较基准系统显著的改进,已被认定为“更环保的替代产品”。如需了解更多信息,请访问我们关于“可持续设计框架”及“更环保的替代产品”的页面
使用 mPAGE® Lux 系统无需染色即可快速可视化凝胶内蛋白质检测
SDS-PAGE 是一种常用于按大小分离蛋白质和其他生物分子的技术。凝胶中的蛋白质可通过成熟的比色或荧光染色剂进行检测,例如考马斯亮蓝(CBB)、银染和 SYPRO™ Ruby。这些染色方法的灵敏度各不相同,且通常需要多个耗时的孵育步骤。
三氯乙醇(TCE)最初被描述为一种荧光淬灭剂,它是一种在紫外光激活后产生新荧光团的化合物,可将色氨酸的荧光从其天然发射波长(~350 nm)向可见光波段(~512 nm)偏移。1-3 Kazmin等人利用TCE及其他三氯化合物的这一特性,开发了一种快速且灵敏的一步法凝胶染色方案。4 随后,研究人员在凝胶制备过程中将TCE直接掺入SDS-PAGE凝胶中,从而无需繁琐的染色步骤即可检测蛋白质。5,6 本文将介绍如何制备含TCE的mPAGE® Lux凝胶,以实现无需染色的凝胶内蛋白质检测。
染色法与免染色法的比较
对 TCE 可视化法与考马斯明凝胶染色法进行了比较。两种方法的检测灵敏度相当(图 10)。然而,基于 TCE 的检测无需染色步骤,可节省至少两小时至数小时的制备时间,具体时长取决于您当前采用的染色方法。
染色凝胶图。左侧采用TCE活化法,右侧采用染色法。两张凝胶图显示的检测结果相似。
图10。TCE与READYBLUE®库马西凝胶染色法在蛋白质可视化方面的比较。将三种纯化蛋白(溶菌酶(14.4 kDa)、牛血清白蛋白(BSA)(66 kDa)、 磷酸化酶b(97 kDa))分别以4 µg、1 µg、0.25 µg、0.0625 µg、0.0156 µg、0.004 µg、0.0009 µg和0 µg的量加载到用1% TCE制备的12% mPAGE® Lux凝胶中。 凝胶在MOPS-SDS电泳缓冲液中以200 V电压运行42分钟。(A)经45秒TCE活化后的蛋白质显影图。(B)相应的READYBLUE®考马斯亮蓝染色凝胶图像。TCE诱导凝胶与考马斯亮蓝染色凝胶的蛋白质检测灵敏度相当。
方法兼容性
还对该方法与下游分析(本例中为Western blot)的兼容性进行了测试。图11展示了采用TCE与未采用TCE制备的Western blot结果对比。如图所示,当Western blot凝胶活化45秒并在转印前成像时,可观察到相似的免疫检测灵敏度。
然而,由于mPAGE® Lux凝胶聚合的特性,较长的活化时间和曝光时间可能会改变蛋白质转移效率。因此,可能需要对蛋白质转移过程进行优化。如果计划在TCE显色后进行Western blotting,建议将活化时间控制在最短,因为活化过程会影响mPAGE® Lux凝胶的蛋白质转移效率。
Western blot图谱从上至下依次显示了EGFR、MAPK 1/2和组蛋白H3的3行结果。左侧未采用三氯乙烷(TCE)活化法,右侧采用了TCE活化法。这两张Western blot图谱显示出相似的灵敏度。
图11。经TCE显色后的Western Blot。将EGF刺激的A431细胞裂解液(10 ng–0.3 ng)按2倍稀释系列加载到8% mPAGE® Lux凝胶中,该凝胶分别在(B)含1% TCE或(A)不含1% TCE的条件下制备。 凝胶在MOPS-SDS电泳缓冲液中以200 V电压运行38分钟,随后含TCE的凝胶经45秒活化处理后进行成像。随后,两块凝胶均转移至Immobilon® P PVDF膜上。采用标准免疫检测方法对膜上的EFGR、MAPK 1/2和组蛋白H3进行检测。
采用三氯乙烷(TCE)活化的无染色技术
由于这种 TCE 活化方法无需额外的染色步骤,因此既节省时间,又可在电泳结束后立即进行。本研究结果还表明,其蛋白质检测的灵敏度与采用染色的其他传统方法相当。
总体而言,使用 mPAGE® Lux 凝胶及其他 mPAGE® 电泳产品,您可以快速且可重复地制备和运行凝胶。 此外,mPAGE® Lux 凝胶与本文所述的基于 TCE 的无染色技术兼容,因此可进一步简化您当前实验方案中的操作步骤。这为研究人员提供了一种宝贵的工具:既能继续依托 mPAGE® Lux 浇铸技术的便捷性和灵活性,又能获得快速蛋白质可视化的额外优势。
订购 mPAGE® Lux 浇铸系统及相关试剂
mPAGE® Lux 浇铸系统
Loading
mPAGE® Lux 配件和试剂
Loading
参考文献
1.
Eftink MR, Zajicek JL, Ghiron CA. 1977. A Hydrophobic Quencher of Protein Fluorescence: 2,2,2-Trichloroethanol. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Protein Structure. 491(2):473-481. https://doi.org/10.1016/0005-2795(77)90290-2
2.
Edwards RA, Jickling G, Turner RJ. The Light-induced Reactions of Tryptophan with Halocompounds¶. 75(4):362-368. https://doi.org/10.1562/0031-8655(2002)0750362tlirot2.0.co2
3.
Pichlo C, Toelzer C, Chojnacki K, Öcal S, Uthoff M, Ruegenberg S, Hermanns T, Schacherl M, Denzel MS, Hofmann K, et al. 2018. Improved protein-crystal identification by using 2,2,2-trichloroethanol as a fluorescence enhancer. Acta Crystallogr F Struct Biol Commun. 74(5):307-314. https://doi.org/10.1107/s2053230x18005253
4.
Kazmin D, Edwards RA, Turner RJ, Larson E, Starkey J. 2002. Visualization of Proteins in Acrylamide Gels Using Ultraviolet Illumination. Analytical Biochemistry. 301(1):91-96. https://doi.org/10.1006/abio.2001.5488
5.
Ladner CL, Yang J, Turner RJ, Edwards RA. 2004. Visible fluorescent detection of proteins in polyacrylamide gels without staining. Analytical Biochemistry. 326(1):13-20. https://doi.org/10.1016/j.ab.2003.10.047
6.
Ladner-Keay CL, Turner RJ, Edwards RA. 2018. Fluorescent Protein Visualization Immediately After Gel Electrophoresis Using an In-Gel Trichloroethanol Photoreaction with Tryptophan.179-190. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8745-0_22