Merck
KezdőlapProduct SafetyVeszély- és figyelmeztető nyilatkozatok
Veszély- és figyelmeztető nyilatkozatok
Veszélykijelentések
Egyenként 72 és együttesen 17 veszélykijelentés létezik - ezekhez egyedi alfanumerikus kódot rendelnek, amely egy betűből és három számból áll, az alábbiak szerint:  
  • a "H" betű (a "veszélynyilatkozat" rövidítése);
  • egy szám, amely a veszély típusát jelöli az alábbiak szerint:
    • &li>"2" fizikai veszélyek esetén
    • &li>"3" egészségi veszélyek esetén
    • &li>"4" környezeti veszélyek esetén
  • két szám, amelyek megfelelnek az anyag vagy keverék belső tulajdonságaiból eredő veszélyek sorszámozásának, mint például a robbanásveszélyes tulajdonságok (kódok 200-tól 210-ig), gyúlékonyság (kódok 220-tól 230-ig) stb.  
Code
Veszélyre vonatkozó állításokVeszélyességi osztályKategóriaJelszóP-kódok
H200 Instabil robbanóanyagRobbanóanyagok Instabil robbanóanyagVeszélyP201, P202, P281, P372, P373, P380, P201, P202, P281, P372, P373, P380, P201, P202, P281, P372, P373, P373, P380, P401, P501
H201Robbanásveszélyes; tömeges robbanásveszélyRobbanásveszélyesDiv 1.1VeszélyP210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501
H202Robbanásveszélyes; súlyos vetületi veszélyRobbanásveszélyesDiv 1.2VeszélyP210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501
H203Robbanásveszélyes; tűz-, robbanás- vagy vetületi veszélyRobbanásveszélyesDiv 1.3VeszélyP210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501
H204Tűz- vagy vetületi veszélyRobbanóanyagokDiv 1.4FigyelmeztetésP210, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P374, P401, P501
H205Tűzben tömegesen felrobbanhatRobbanóanyagokDiv 1.5
Div 1.6
VeszélyP210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501
H220Kiemelkedően tűzveszélyes gázTűzveszélyes gázok1. kategóriaVeszélyP210, P377, P381, P403P210, P377, P381, P403
H221Gyúlékony gázGyúlékony gázok2. kategória FigyelmeztetésP210, P377, P381, P403
H222Extrémen gyúlékony aeroszolGyúlékony aeroszolok1. kategóriaVeszélyesP210, P211, P251, P410+P412
H223Gyúlékony aeroszolGyúlékony aeroszolok2. kategóriaVigyázatP210, P211, P251, P410+P412
H224Kiemelkedően tűzveszélyes folyadék és gőz Közepesen tűzveszélyes folyadék és gőzGyúlékony folyadékok1. kategóriaVeszélyes P210,P233, P240, P241, P242, P243, P280, P303+ P361+P353, P370+P378,
P403+P235, P501
H225Nagyon tűzveszélyes folyadék és gőzTűzveszélyes folyadékok2. kategóriaVeszélyes 
H226 Gyúlékony folyadék és gőzGyúlékony folyadékok3. kategóriaVigyázat 
H227Gyúlékony folyadékGyúlékony folyadékok4. kategória FigyelmeztetésP210, P280, P370+P378, P403+P235, P501
H228Tűzveszélyes szilárd anyagTűzveszélyes szilárd anyagok1. kategóriaVeszélyesP210, P240,P241, P280, P370+P378
H228Gyúlékony szilárd anyagGyúlékony szilárd anyag2. kategóriaFigyelmeztetés 
H240A felmelegedés robbanást okozhatÖnreaktív anyagokA-típusVeszély P210, P220, P234, P280, P370+ P378, P370+ P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501
H241Tüzet vagy robbanást okozhat a melegítésB-típusVeszély VeszélyP210, P220, P234, P280, P370+P378, P370+P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501
H242 Tüzet okozhat Önreaktív anyagok
és keverékek; és szerves
peroxidok
C, D,VeszélyP210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501
H242 Tüzet okozhat a melegítés Önreaktív anyagok
és keverékek; és szerves
peroxidok
E, F
G típus
P210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501
H250 Levegő hatására spontán meggyulladPyroforos folyadékok; pirorofór szilárd anyagok1. kategóriaVeszélyesP210, P222, P280, P302+P334, P370+P378, P422
H251 Önmelegedő; meggyulladhat Önmelegedő anyagok
és keverékek
1. kategóriaVeszélyes /tr>
H252 Önmelegedő anyagok
és keverékek
Nagy mennyiségben öngyulladást okozhatnak Önmelegedő anyagok
és keverékek
./td> 2. kategóriaVigyázatP235+P410, P280, P407, P413, P420
H260Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat szabadít fel, amelyek spontán meggyulladhatnakAzok az anyagok és keverékek
amelyek vízzel érintkezve
br> gyúlékony gázokat bocsát ki1. kategóriaVeszély 
H261Vízzel érintkezve gyúlékony gázt bocsát kiAz anyagok és keverékek
amelyek vízzel érintkezve,
Emit Flammable Gases
Category 2DangerP223, P231+P232, P280, P335+ P334, P370+P378, P402+P404, P501
H261Vízzel érintkezve gyúlékony gázt szabadít felÁllatok és keverékek
amelyek vízzel érintkezve
gyúlékony gázokat bocsátanak ki
3. kategória Figyelmeztetés MeghatározásP231+P232, P280, P370+P378, P402+P404, P501
H270Tüzet okozhat vagy fokozhat; oxidálószer Oxidáló gázok1. kategóriaVeszélyesP220, P244, P370+P376, P403
H271Tüzet vagy robbanást okozhat; erős oxidálószerOxidáló folyadékok;Oxidáló szilárd anyagok1. kategória VeszélyP210, P220, P221, P280, P283, P306+P360, P371+P380+P375, P370+P378, P501
H272 Fokozhatja a tüzet; oxidálószerOxidáló folyadékok;Oxidáló szilárd anyagok2. kategóriaVeszély 
H272Tüzet fokozhat; oxidálószerOxidáló folyadékok;Oxidáló szilárd anyagok3. kategóriaFigyelmeztetésP210, P220, P221P280, P370+P378,
P501
H280 Feszített gázt tartalmaz; felmelegedés hatására felrobbanhatFeszített gázokSűrített gáz
Folyékony gáz
Oldott gáz
FigyelmeztetésP410+P403
H281 Hűtött gázt tartalmaz; kriogén égési sérülést vagy sérülést okozhat Gázok nyomás alattHűtött cseppfolyósított
gáz
FigyelmeztetésP282, P336, P315, P403
H290Fémeket maró hatású lehetFémeket maró1. kategóriaFigyelmeztetésP234, P390, P404
Lenyelve halálosAkut toxicitás,szájon át1., 2. kategóriaVeszélyP264, P270, P301+P310, P321, P330,
P405, P501
H301Nyelve mérgezőAkut toxicitás,szájon át3. kategóriaVeszélyesP264, P270, P301+P310, P321, P330,
P405, P501
P264, P270, P301+P310, P321, P330,
P405, P501
H302Lenyelve ártalmasAkut toxicitás,szájon át4. kategóriaVigyázatP264, P270, P301+P312, P330, P501
H303 Lenyelve ártalmas lehetAkut toxicitás,szájon át5. kategória P312
H304Lenyelve és a légutakba jutva halálos lehetLégzésveszélyes Kisziromlásveszélyes1. kategóriaVeszély 
H305Lenyelve és a légutakba jutva halálos lehetLégzésveszélyes2. kategóriaVigyázatP301+P310, P331, P405, P501P301+P310, P331, P405, P501
H310Halálos bőrrel érintkezveAkut toxicitás,bőrön1., 2. kategóriaVeszélyesP262, P264, P270, P280, P302+P350, P310, P322, P361, P363, P405, P501
H311Bőrrel érintkezve mérgezőAkut toxicitás,bőrön3. kategóriaVeszélyes P280, P302+P352, P312, P322, P361, P363, P405, P501
H312Káros a bőrrel érintkezve Káros hatásúAkut toxicitás,bőrön4. kategóriaFigyelmeztetésP280,P302+P352, P312, P322, P363, P501
H313Bőrrel érintkezve ártalmas lehet Akut toxicitás,bőrön5. kategória P312
H314Súlyos bőrégést és szemkárosodást okozBőrmarás/irritáció 1A, B, C kategóriaVeszélyes P260,P264, P280, P301+P330+ P331,
P303+P361+P353, P363, P304+P340, P310, P321, P305+P351+P338, P405, P501
H315 Bőrirritációt okozBőrirritációt okozSkin corrosion/irritationCategory 2WarningP264, P280, P302+P352, P321, P332+P313, P362
H316Enyhe bőrirritációt okozBőrkorrózió/irritáció3. kategória Figyelmeztetés P332+P313
H317Allergiás bőrreakciót okozhatSzenzibilizáció, bőr1. kategóriaFigyelmeztetésP261, P272, P280, P302+P352, P333+P313, P321, P363, P501
H318Súlyos szemkárosodást okozSúlyos szemkárosodás/szemirritáció1. kategóriaVeszélyesP280, P305+P351+P338, P310
H319Súlyos szemirritációt okozSúlyos szemkárosodást/szemirritációt okoz 2A kategóriaFigyelmeztetésP264, P280, P305+P351+P338, P337+P313P
H320Szemirritációt okozSúlyos szemkárosodás/szemirritáció 2B kategória FigyelmeztetésP264, P305+P351+P338,
P337+P313
H330Elhunyhat, ha belélegzik Elhunyhat, ha belélegzikAcute toxicity,inhalationCategory 1, 2DangerP260, P271, P284, P304+P340, P310, P320, P403+P233, P405, P501
H331Mérgező belélegezveAkut toxicitás,belélegezve3. kategóriaVeszélyesP261, P271, P304+P340, P311, P321, P403+P233, P405, P501
H332Káros, ha belélegzikAkut toxicitás, belégzéssel4. kategóriaVigyázat VigyázatP261, P271, P304+P340, P312
H333Káros lehet belélegezveAkut mérgező,belélegezve5-ös kategória P304+P312
H334 Belélegezve allergiás vagy asztmás tüneteket vagy légzési nehézségeket okozhatSzenzibilizáció, légúti 1. kategória VeszélyP261, P285, P304+P341, P342+P311, P501
H335Légzőszervi irritációt okozhat Specifikus célszervi toxicitás,
egyszeri expozíció; légúti
irritáció
3. kategória Figyelmeztetés 
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat Specifikus célszervi
toxicitás,egyszeri expozíció;
Narkotikus hatás
3. kategória Figyelmeztetés P261, P271, P304+P340, P312, P403+P233, P405, P501
H340Génrendellenességet okozhat Génrendellenességet okozhatCsírasejtmutagenitás 1A, 1B kategóriaVeszélyes 
H341Vélhetően genetikai rendellenességeket okozhatcsírasejtmutagén2. kategóriaVigyázat P201,P202, P281, P308+P313, P405, P501
H350Rákot okozhatKarcinogenitás 1A, 1B kategóriaVeszélyes 
H351Vélhetően rákot okozhatCarcinogenicityCategory 2WarningP201, P202, P281, P308+P313, P405, P501
H360Károsíthatja a termékenységet vagy a magzatotReproduktív toxicitás 1A, 1B kategóriaVeszélyes 
H361 Megsemmisíti a szervezetet.Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a magzatotReproduktív toxicitás2. kategóriaVigyázat P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501
H362Károsíthatja a szoptatott gyermekeket A szoptatott gyermekeket károsíthatja.Reproduktív toxicitás,
hatással van a szoptatásra vagy azon keresztül
Kiegészítő kategória P201, P260, P263, P264, P270, P308+P313P201, P260, P263, P264, P270, P308+P313
H370Szervkárosodást okoz Specifikus célszervi toxicitás, egyszeri expozíció1. kategóriaVeszélyesP260, P264, P270, P307+P311, P321, P405, P501
H371Szervkárosodást okozhatSpecifikus célszervi toxicitás, egyszeri expozíció2. kategóriaVigyázatP260, P264, P270, P309+P311, P405, P501
H372 Hosszan tartó vagy ismételt expozícióval károsítja a szerveketSpecifikus célszervi toxicitás, ismételt expozíció1. kategória VeszélyP260, P264, P270, P314, P501
H373Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatására a szervek károsodását okozhatjaSpecifikus célszervi toxicitás, ismételt expozíció2. kategóriaFigyelmeztetés P260, P314, P501
H400Nagyon mérgező a vízi élővilágraVízveszélyes
környezetre, akut
veszély
1. kategóriaVigyázatP273, P391, P501
H401A vízi élővilágra mérgező Vízi
környezetre veszélyes, akut veszély
2. kategória P273, P501
H402Káros a vízi élővilágraVízi
környezetre veszélyes, akut veszély
3. kategória  
H410Vízben élő szervezetekre nagyon mérgező, hosszan tartó hatásúVízveszélyes1. kategóriaFigyelmeztetésP273, P391, P501
H411Hosszú távon károsítja a vízi élővilágotVízi
környezetre veszélyes, hosszú távon veszélyes
2. kategória  
H412 Hosszú távon károsítja a vízi élővilágot Vízveszélyes
, hosszú távon veszélyes
3. kategóriaHosszú távon veszélyes  
H413Hosszan tartó káros hatást gyakorolhat a vízi élővilágraVízvízi
környezetre veszélyes, hosszú távú veszély
4. kategória  P273, P501
H420Károsítja a közegészséget és a környezetet azáltal, hogy pusztítja
a felső légkör ózonrétegét
Veszélyes az ózonrétegre1. kategóriaFigyelmeztetésP502
Kiegészítő veszélyes nyilatkozatok - EU maradékok
EUH001Száraz állapotban robbanásveszélyes
EUH006Robbanásveszélyes levegővel érintkezve vagy anélkül
EUH014Vízzel hevesen reagál
EUH018A használat során gyúlékony/robbanásveszélyes gőz-levegő keveréket képezhet
EUH019Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet
EUH029Vízzel érintkezve mérgező gázt szabadít fel
EUH031Savakkal érintkezve mérgező gázt szabadít fel
EUH032Savakkal érintkezve nagyon mérgező gázt szabadít fel
EUH044Robbanásveszély, ha bezártság alatt hevítik
EUH059Veszélyes az ózonrétegre
EUH066Újra ismételt expozíció bőrszárazságot vagy repedezést okozhat
EUH070Szemmel érintkezve mérgező
Elővigyázatossági nyilatkozatok
Egyenként 116, együttesen pedig 33 elővigyázatossági nyilatkozat létezik - ezekhez egyedi alfanumerikus kódot rendelnek, amely egy betűből és három számból áll, az alábbiak szerint:
  • a "P" betű (az "elővigyázatossági nyilatkozat" rövidítése);
  • egy szám, amely az elővigyázatossági nyilatkozat típusát jelöli az alábbiak szerint: 
    • "1" az általános elővigyázatossági nyilatkozatokra
    • "2" a megelőzésre vonatkozó elővigyázatossági nyilatkozatokra
    • "3" a válaszadásra vonatkozó elővigyázatossági nyilatkozatokra
    • "4" a tárolásra vonatkozó óvintézkedési nyilatkozatokhoz
    • "5" az ártalmatlanításra vonatkozó óvintézkedési nyilatkozatokhoz
  • két szám (az óvintézkedési nyilatkozatok sorszámozásának megfelelően)
Általános
P101 Ha orvosi tanácsadásra van szükség, legyen kéznél a termék tartálya vagy címkéje.
P102Tartsák gyermekek számára elérhetetlen helyen.
P103A használat előtt olvassa el a címkét
Megelőzés
P201A használat előtt tájékozódjon a speciális utasításokról.
P202Nem szabad kezelni, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasták és meg nem értették.
P210Távol tartsa a hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől. - Tilos a dohányzás.
P211Nem szabad nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P212Kerülje a hőt a bezártság alatt vagy a deszenzibilizáló szer csökkentését.
P220Tartja/tárolja távol ruházattól/.../éghető anyagoktól.
P221Tegyen meg minden óvintézkedést, hogy elkerülje a keveredést éghető anyagokkal/....
P222Ne engedje, hogy levegővel érintkezzen.
P223Távol kell tartani a vízzel való esetleges érintkezéstől, mert heves reakció és esetleges villámgyulladás léphet fel.
P230Tartsuk nedvesen ...
P231 Fogja inert gáz alatt.
P232Védjük a nedvességtől.
P233A tartályt tartsuk szorosan zárva.
P234Kizárólag az eredeti tartályban tartsa.
P235Hűvösen tartsa.
P240Földelt/kötegelt tartály és fogadóberendezés.
P241 Robbanásbiztos elektromos/szellőző/világító/.../berendezéseket használjon.
P242Kizárólag szikramentes szerszámokat használjon.
P243Tegyen óvintézkedéseket a statikus kisülés ellen.
P244 Tartsa zsír- és olajmentesen a redukciós szelepeket.
P250Ne tegye ki csiszolásnak/ütésnek/.../súrlódásnak.
P251 Feszített nyomású tartály: Ne szúrja át és ne égesse meg, még használat után sem.
P260Ne lélegezzen be port/füstöt/gázt/ködöt/gőzt/permetet.
P261Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/pára/permet belégzését.
P262Ne kerüljön a szembe, a bőrre vagy a ruházatra.
P263 Kerülje az érintkezést terhesség alatt/szoptatás alatt.
P264 Mosd meg alaposan a kezed a kezelés után.
P264Mosd meg alaposan a bőrödet a kezelés után.
P270A termék használata közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.
P271 Kizárólag a szabadban vagy jól szellőztetett helyen használja.
P272A szennyezett munkaruházatot nem szabad a munkahelyen kívülre engedni.
P273 Kerülje el a környezetbe történő kibocsátást.
P280 Viseljen védőkesztyűt/védő ruházatot/szemvédelmet/arcvédelmet.
P281 Szükség szerint használjon egyéni védőeszközöket.
P282 Hidegszigetelő kesztyű/arcvédő/szemvédő viselése.
P283 Tűz-/lángálló/viseléskésleltető ruházat viselése.
P284 Viseljen légzésvédelmet.
P285 Nem megfelelő szellőzés esetén viseljen légzésvédelmet.
P231 + P232 Fogja inert gáz alatt. Védje a nedvességtől.
P235 + P410Hűvösen tartsa. Védje a napfénytől.
Válasz
P301FELNYELÉS esetén:
P304Ha belélegezték:
P305Ha a szembe kerül:
P306Ha a ruházatra kerül:
P307Ha kitéve:
P308Ha kitéve vagy érintve:
P309Ha expozíciónak van kitéve, vagy ha rosszul érzi magát:
P310Hívjon azonnal mérgező központot vagy orvost/gyógyszerészt.
P311Hívjon mérgező központot vagy orvost/orvost.
P312 Hívjon mérgező központot vagy orvost/orvost, ha rosszul érzi magát.
P313Kérjen orvosi tanácsot/ellátást.
P314Kérjen orvosi tanácsot/ellátást, ha rosszul érzi magát.
P315 Sürgősen kérjen orvosi tanácsot/ellátást.
P320Sürgős a speciális kezelés (lásd ... ezen a címkén).
P321Specifikus kezelés (lásd ... ezen a címkén).
P322Specifikus intézkedések (lásd ...ezen a címkén).
P330Öblítse ki a száját.
P331NEM szabad hányást előidézni.
P332Ha bőrirritáció lép fel:
P333Ha bőrirritáció vagy kiütés lép fel:
P334Hűvös vízbe/nedves kötésbe burkolni.
P335 Söpörje le a bőrről a laza részecskéket.
P336Fagyott részeket langyos vízzel felengedni. Ne dörzsölje az érintett területet.
P337Ha a szemirritáció továbbra is fennáll:
P338Vegye le a kontaktlencsét, ha van és könnyen eltávolítható. Folytassa az öblítést.
P340Visszük az áldozatot friss levegőre, és tartsuk nyugalomban, légzés szempontjából kényelmes helyzetben.
P341Ha a légzés nehézkes, vigye az áldozatot friss levegőre, és tartsa nyugalomban olyan helyzetben, amely<<
P342Ha légzési tüneteket tapasztal:
P350 Óvatosan mossa le bő szappannal és vízzel.
P351 Öblítse le óvatosan vízzel néhány percig.
P352Mossuk ki bő szappannal és vízzel.
P353Öblítse le a bőrt vízzel/zuhanyzóval.
P360A szennyezett ruházatot és bő vízzel azonnal öblítse le, mielőtt eltávolítja<
P361A szennyezett ruházatot azonnal távolítsa el/vetesse le.
P362Vegye le a szennyezett ruházatot, és az újrahasználat előtt mossa ki.
P363Mossuk ki a szennyezett ruházatot az újrahasználat előtt.
P370Tűz esetén:
P371Nagy tűz és nagy mennyiség esetén:
P372Tűz esetén robbanásveszély.
P373NEM szabad a tüzet oltani, ha a tűz eléri a robbanóanyagot.
P374 Tüzet a szokásos óvintézkedésekkel, ésszerű távolságból oltsák el.
P376Állítsa le a szivárgást, ha az biztonságos. Oxidáló gázok (2.4. szakasz) 1
P377 Lecsöpögő gáztűz: Ne oltsa el, kivéve, ha a szivárgás biztonságosan elállítható.
P378Az oltáshoz ... használja.
P380A terület kiürítése.
P381El kell távolítani minden gyújtóforrást, ha ez biztonságos.
P390Az anyagkárosodás megelőzése érdekében fel kell szívni a kiömlött anyagot.
P391A kiömlött anyagot gyűjtse össze. Veszélyes a vízi környezetre
P301 + P310FELNYELÉS esetén: Azonnal hívjon MÉRGEZŐ KÖZPONTOT vagy orvost/orvost.
P301 + P312FELNYELÉS esetén: Hívjon MÉRGEZŐ KÖZPONTOT vagy orvost/orvost, HA rosszul érzi magát.
P301 + P330 + P331HAT LELYELEMEZETT: Öblítse ki a száját. NE idézzen elő hányást.
P302 + P334HÁBORÚRA kerülés esetén: Hideg vízbe mártani/nedves kötésbe csomagolni.
P302 + P350Ha bőrre kerül: Óvatosan, bő szappannal és vízzel mossa le.
P302 + P352Ha a bőrön: bő szappannal és vízzel óvatosan mossa le.
P303 + P361 + P353Ha bőrre (vagy hajra) kerül: Azonnal távolítson el/vetkőztessen le minden szennyezett ruházatot. Öblítse le a bőrt vízzel/zuhanyzóval.
P304 + P312Ha belélegezve: Hívjon mérgező központot vagy orvost/gyógyszerészt, ha rosszul érzi magát.
P304 + P340Ha belélegezte: Az áldozatot friss levegőre kell vinni, és légzés szempontjából kényelmes helyzetben kell nyugalomban tartani.
P304 + P341FELNYELÉS esetén: Ha a légzés nehézkes, az áldozatot friss levegőre kell vinni, és a légzéshez kényelmes helyzetben kell nyugalomban tartani.
P305 + P351 + P338Ha a szembe jutott: Óvatosan, több percig vízzel öblítse ki. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen elvégezhető. Folytassa az öblítést.
P306 + P360Ha ruhára kerül: Azonnal öblítse le a szennyezett ruhát és bő vízzel a bőrét, mielőtt leveszi a ruhát.
P307 + P311 Ha az anyaggal érintkezik: Hívjon mérgező központot vagy orvost/gyógyszerészt.
P308 + P313 Ha érintkezésbe került vagy aggódik: Kérjen orvosi tanácsot/ellátást.
P309 + P311Ha expozíciónak van kitéve vagy rosszul érzi magát: Hívjon JÓZSEFKÉPZÉSI KÖZPONTOT vagy orvost/gyógyszerészt.
P332 + P313Ha bőrirritáció lép fel: Kérjen orvosi tanácsot/ellátást.
P333 + P313Ha bőrirritáció vagy kiütés lép fel: Kérjen orvosi tanácsot/ellátást.
P335 + P334 Söpörje le a bőrről a laza részecskéket. Merítse hideg vízbe/csavarja nedves kötésbe.
P337 + P313Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Kérjen orvosi tanácsot/ellátást.
P342 + P311 Ha légúti tüneteket tapasztal: Hívjon mérgező központot vagy orvost/orvost.
P370 + P376 tűz esetén: Ha biztonságos, állítsa el a szivárgást.
P370 + P378Tűz esetén: Használja ... az oltáshoz.
P370 + P380tűz esetén: A terület kiürítése.
P370 + P380 + P375tűz esetén: A terület kiürítése. Tűzoltás távolról a robbanásveszély miatt.
P371 + P380 + P375nagy tűz és nagy mennyiség esetén: A terület kiürítése. A robbanásveszély miatt távolról oltsa el a tüzet.
Tárolás
P401Tárolja ...
P402Tárolja száraz helyen.
P403Tárolja jól szellőző helyen.
P404Tárolja zárt tárolóedényben.
P405Tárolja elzárva.
P406Tárolja korrózióálló/... ellenálló belső béléssel ellátott tartályban.
P407 Légrés tartása a halmok/raklapok között.
P410Védje a napfénytől.
P411Tárolja legfeljebb ... oC/...oF hőmérsékleten.
P412Nem szabad 50 oC/ 122 oF feletti hőmérsékletnek kitenni.
P413 Tároljon nagyobb ömlesztett tömegeket, mint ... kg/...lbs legfeljebb ... oC/...oF hőmérsékleten.
P420 Tárolja más anyagoktól távol.
P422Tárolja a tartalmat a ...
P402 + P404Tárolja száraz helyen. Zárt tartályban tárolja.
P403 + P233Tárolja jól szellőző helyen. Tartsa a tartályt szorosan zárva.
P403 + P235Tárolja jól szellőző helyen. Tartsa hűvösen.
P410 + P403Védje a napfénytől. Jól szellőző helyen tárolja.
P410 + P412Védje a napfénytől. Ne tegye ki 50 oC/122oF feletti hőmérsékletnek.
P411 + P235Tárolja legfeljebb ... oC/...oF hőmérsékleten. Hűvösen kell tartani.
Eldobás
P501A tartalmat/tartályt ártalmatlanítani a következő helyen:.....
P502 A hasznosítással/újrahasznosítással kapcsolatos információkért forduljon a gyártóhoz/szállítóhoz
Piktogramok és veszélykódok
A jelenlegi uniós rendszerhez képest a legszembetűnőbb változás a piktogramok (korábban: veszélyjelzések). Míg a legtöbb GHS-piktogramnak van megfelelője a régi rendszerben, a GHS 04, GHS 07 és GHS 08 piktogramok teljesen újak.
A GHS-rendszer 16 fizikai, 10 egészségügyi és 3 környezeti veszélyességi osztályra épül, és a következő kommunikációs elemekből áll:
Megnevezés
Piktogram
Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória:
Robbanó bomba
GHS01
Instabil robbanóanyagok
Az 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. alosztályok robbanóanyagai
Önreaktív anyagok és keverékek, A,B típusok
Szerves peroxidok, A,B típusok
Tűz- vagy vetülőveszélyes 1. alosztály.5
Tűzben tömegrobbanás következhet be 1. osztály.6
Láng
GHS02
<Gyúlékony gázok, 1. kategória
Gyúlékony aeroszolok, 1.,2. kategória
Gyúlékony folyadékok, 1.,2.,3. kategória
Gyúlékony szilárd anyagok, 1.,2. kategória
Gyúlékony anyagok, 1.,2. kategória
br> Önreaktív anyagok és keverékek, B,C,D,E,F típusok
Piroforos folyadékok, 1. kategória
Piroforos szilárd anyagok, 1. kategória
Önmelegedő anyagok és keverékek, 1,2. kategória
Önmelegedő anyagok és keverékek, 1,2. kategória
br> Anyagok és keverékek, amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat bocsátanak ki, 1,2,3. kategória
Szerves peroxidok, B,C,D,E,F típusok
Flame Over Circle
GHS03
Hidrogénező gázok, 1. kategória
Hidrogénező folyadékok, 1,2,3. kategória
Gázpalack
GHS04
<Gázok nyomás alatt:
- sűrített gázok
- cseppfolyósított gázok
- hűtött cseppfolyósított gázok 
- oldott gázok
Korrózió
GHS05
<Fémeket korrodáló, 1. kategória
Bőrkorrózió, 1A,1B,1C kategóriák
br> Súlyos szemkárosodás, 1. kategória
Koponya és keresztcsontok
GHS06
<Akut toxicitás (orális, dermális, inhalációs), 1,2,3. kategória
Felkiáltójel
GHS07
Akut toxicitás (orális, dermális, inhalációs), 4. kategória
Bőrirritáció, 2. kategória
Szemirritáció, 2. kategória
Bőrszenzibilizáció, 1. kategória
Specifikus célszervi toxicitás... Egyszeri expozíció, 3. kategória
Veszély az egészségre
GHS08
<Légúti szenzibilizáció, 1. kategória
Csírasejtmutagenitás, 1A,1B,2. kategória
Rákkeltő hatás, 1A,1B,2 kategória
Reproduktív toxicitás, 1A,1B,2 kategória
Specifikus célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, 1,2 kategória
Specifikus célszervi toxicitás - Ismételt expozíció, 1.,2. kategória
Aspirációs veszély, 1. kategória
Környezet<Vízi környezetre veszélyes
- Akut veszély, 1. kategória
br> - Krónikus veszély, 1,2. kategória